Merck
PP0540
Sigma-Aldrich
GlycoProfile β-Elimination Kit
Sufficient for 24 samples
Synonim(y):
Zestaw do usuwania glikanu, Zestaw do β-eliminacji glikanów
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Pozwól nam pomóc
białko sprzężone
(O-linked)
Poziom jakości
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
The GlycoProfile β-Elimination kit contains a novel non-reducing reagent to efficiently and specifically remove O-linked carbohydrates from glycoproteins with minimal protein or glycan destruction. Consequently, additional downstream proteomics and glycomic analyses may be employed.
Ilość
The kit includes the reagents and techware for O-deglycosylation of up to 24 samples (200 uL at 1-10 ug/uL of glycoprotein per sample).
Informacje prawne
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Sodium hydroxide solution, 5.0 M 60 μL
  • Microcon centrifugal filter unit, YM-10 membrane, NMWCO 10 kDa 24 ea
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • Centrifugal Filter Unit
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
82.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27.79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)