Merck
SAB1405131
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LZTFL1 antibody produced in mouse
clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ36386
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.02 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LZTFL1(54585)
Immunogen
LZTFL1 (AAH25988.1, 39 a.a. ~ 120 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LKESRLVEDTFTIDEVSEVLNGLQAVVHSEVESELINTAYTNVLLRQLFAQAEKWYLKLQTDISELENQELLEQVAEFEKA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)