Merck
SAB2500452
Sigma-Aldrich
Anti-GATA1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ERYF1, Anti-GF1, Anti-HGNC:4170, Anti-NFE1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, canine, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GATA1(2623)
Opis ogólny
Białko wiążące GATA 1 (GATA1) jest kluczowym hematopoetycznym czynnikiem transkrypcyjnym. Jest częścią rodziny czynników transkrypcyjnych GATA, a kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie Xp11.23.
Immunogen
Peptide with sequence C-DAEAYRHSPVFQ from the internal region of the protein sequence according to NP_002040.1.
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące GATA 1 (GATA1) odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu i proliferacji erytroidów i megakariocytów. Moduluje ekspresję genów i działa jako represor E-kadheryny. Mutacje w genie GATA1 zostały powiązane z przejściową nieprawidłową mielopoezą (TAM) i białaczką szpikową DS (ML-DS). Białko to pełni funkcje antyapoptotyczne w raku piersi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)