Merck
SAB4300031
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-GATA1 (pSer310) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ERYF1 antibody produced in rabbit, Anti-GATA binding protein 1 (globin transcription factor 1) antibody produced in rabbit, Anti-GF-1 antibody produced in rabbit, Anti-GF1 antibody produced in rabbit, Anti-NFE1 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~43 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(K-A-SP-G-K)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer310)
informacje o genach
human ... GATA1(2623)
Opis ogólny
Białko wiążące GATA 1 (GATA1) jest kluczowym hematopoetycznym czynnikiem transkrypcyjnym. Jest on kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie Xp11.23 i należy do rodziny czynników transkrypcyjnych GATA.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 310 (K-A-S(p)-G-K), zgodnie z białkiem GATA1.
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące GATA 1 (GATA1) odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu i proliferacji erytroidów i megakariocytów. Moduluje ekspresję genów i działa jako represor E-kadheryny. Mutacje w genie GATA1 zostały powiązane z przejściową nieprawidłową mielopoezą (TAM) i białaczką szpikową DS (ML-DS). Białko to pełni funkcje antyapoptotyczne w raku piersi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
GATA1 koduje białko należące do rodziny czynników transkrypcyjnych GATA. Białko to odgrywa ważną rolę w rozwoju erytroidalnym poprzez regulację przejścia hemoglobiny płodowej w hemoglobinę dorosłą. Mutacje w tym genie są związane z niedokrwistością dyserytropoetyczną sprzężoną z chromosomem X i małopłytkowością.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)