T4799
Trypsin from porcine pancreas
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
Synonim(y):
Cocoonase, Tryptar, Tryptaza
pochodzenie biologiczne
Porcine pancreas
Poziom jakości
linia produktu
BioReagent
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
masa cząsteczkowa
23.8 kDa
stężenie
25 mg/mL
metody
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH
7.6
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Komponenty
Przestroga
Definicja jednostki
Uwaga dotycząca przygotowania
For applications that require EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)