Merck
55294-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Non-Buffered Tube 1, pk of 50
Synonim(y):
QuEChERS
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Pozwól nam pomóc
Product Name
Supel QuE, Non-Buffered Tube 1, pk of 50
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
linia produktu
Supel
skład
magnesium sulfate, 4 g
sodium chloride, 1 g
opakowanie
pk of 50
metody
QuEChERS: suitable
pojemność probówki reakcyjnej (do wirowania)
15 mL
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Dispersive SPE (dSPE), often referred to as the "QuEChERS" method (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe), is modern sample prep technique that is becoming increasingly popular in the area of multi-residue pesticide analysis in food and agricultural products.
Using the QuEChERS method, food/agricultural samples are first extracted with an aqueous miscible solvent (e.g., acetonitrile) in the presence of high amounts of salts (e.g., sodium chloride and magnesium sulfate) and/or buffering agents (e.g. citrate) to induce liquid phase separation and stabilize acid and base labile pesticides, respectively. Upon shaking and centrifugation, an aliquot of the organic phase is subjected to further cleanup using SPE. Unlike traditional methods using SPE tubes, in dispersive SPE, cleanup is facilitated by mixing bulk amounts of SPE (e.g., Supelclean PSA, ENVI-Carb, and/or Discovery DSC-18) with the extract. After sample cleanup, the mixture is centrifuged and the resulting supernatant can either be analyzed directly or can be subjected to minor further treatment before analysis.
Supelco carries a line of vials and centrifuge tubes containing pre-determined amounts of salts and SPE sorbents to support the most common method configurations used today.
Zastosowanie
Supel QuE jest stosowany jako niebuforowana solanka do szybkiej, łatwej, taniej, skutecznej, wytrzymałej i bezpiecznej (QuEChERS) ekstrakcji i analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas.
Informacje prawne
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)