Merck
55479-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
suitable for PFAS testing, volume 15 mL, pkg of 50 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.11
Pozwól nam pomóc
Product Name
Supel QuE PSA/ENVI-Carb Tube 3, suitable for PFAS testing, volume 15 mL, pkg of 50 ea
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 ea
pojemność
15 mL
Zastosowanie
PFAS testing
food and beverages
Opis ogólny
Probówka Supel QuE PSA/ENVI-Carb Tube 3, 15 mL (probówka do czyszczenia) jest odpowiednia do testowania 16 związków PFAS w żywności zgodnie z regulowaną metodą FDA C_01.02. Przed analizą LC-MS/MS wymagane jest przygotowanie próbki metodą "QuEChERS". Metoda QuEChERS (szybka, łatwa, tania, skuteczna, wytrzymała i bezpieczna) stała się techniką przygotowania próbek popularną np. w obszarze próbek bogatych w matrycę, takich jak produkty spożywcze. W pierwszym etapie próbka żywności jest ekstrahowana wodnym mieszalnym rozpuszczalnikiem (np. acetonitrylem) w obecności dużych ilości soli ekstrakcyjnych w celu wywołania separacji faz ciekłych. Po wytrząsaniu i odwirowaniu, porcja fazy organicznej jest poddawana dalszemu etapowi oczyszczania. Drugi etap jest ułatwiony przez zmieszanie dużych ilości sorbentu (np. Supelclean PSA, ENVI-Carb, MgSO4) z ekstraktem. Po oczyszczeniu próbki mieszanina jest odwirowywana, a powstały supernatant, w zależności od próbki, może być analizowany bezpośrednio lub może być poddany dalszej drobnej obróbce przed analizą.
Komponenty
300 mg Supelclean PSA, 150 mg Supelclean, ENVI-Carb, 900 mg MgSO4
Informacje prawne
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)