Merck
Y0002267
Ethanolamine
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2OH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
61.08
Beilstein:
505944
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
ethanolamine
temp. samozapłonu
1436 °F
granice wybuchowości
17 %
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Klucz InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem wydającej Farmakopei.
Zastosowanie
Etanoloamina EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)