Other Sera for Cell Culture
Serum is an important cell culture media supplement due to its mix of growth factors, hormones, attachment factors, buffering agents, and trace nutritional elements. Although fetal bovine serum (FBS) is the most common serum used to enrich culture media, many other animal sera can be used to supplement media in species-specific and other cell culture applications. Species-specific animal serum products can provide an environment that closely mimics the native state of the cells, promoting healthy cell growth. We provide other sera products such as: test2304
Products
Newborn and Adult Bovine Serum
Newborn calf serum can present a cost-effective alternative to FBS in media for many culture applications, and where a low antibody titer will not impact cells. Adult bovine serum may similarly be used as a basal media supplement to promote growth and proliferation. Choose from
- Iron-supplemented serum from formula-fed calves
- Calf serum of USA or New Zealand origin
- Adult bovine serum (ABS) of USA origin
Serum from Other Animal Species
Beyond bovine serum, sera from other species may also be used as more cost-effective alternatives for supplementation of basal cell culture media, or for other applications. Equine (horse) and porcine (pig) sera, for example, have been used in the production of vaccines for both human and animal use.
We offer sera from diverse species that include:
- Chicken
- Porcine (pig)
- Caprine (goat)
- Equine (horse)
- Ovine (sheep)
- Rabbit
Related Resources
- Płodowa surowica bydlęca (FBS) - co należy wiedzieć?
Zapoznaj się z podstawami stosowania płodowej surowicy bydlęcej (lub cielęcej) do hodowli komórek oraz z tym, jak pozyskiwanie i przepisy wpływają na cenę surowic do testów komórkowych.
- Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Protokoły hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych
Informacje na temat mezenchymy, w szczególności protokołów mezenchymalnych komórek macierzystych. Protokoły hodowli komórkowej krok po kroku do izolacji, ekspansji i różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC).
- Protokół transdukcji lentiwirusowej
Szczegółowa procedura przeprowadzania transdukcji lentiwirusowej cząsteczek MISSION shRNA w celu uzyskania stabilnego, długotrwałego wyciszenia i zmiany fenotypu.
- Subculture of Adherent Cell Lines
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
- /language-masters/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/subculture-of-semi-adherent
- Protokół hodowli komórkowej 10: Badanie komórek pod kątem zanieczyszczenia mykoplazmą za pomocą barwienia DNA metodą Hoechsta
Protokół hodowli komórkowej do testowania linii komórkowych pod kątem zanieczyszczenia mykoplazmą przy użyciu pośredniego barwienia DNA przy użyciu Hoechst 33342.
- Brochure: Cell Culture Manual
- Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.