AIDDISON™ Sztuczna inteligencja w odkrywaniu leków
PRZERWA W IN-SILICO DRUG DISCOVERY ZACZYNA SIĘ TUTAJ
Oprogramowanie do odkrywania leków AIDDISON™ łączy w sobie moc sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML) i metod komputerowego wspomagania projektowania leków (CADD), działając jako cenny zestaw narzędzi dla potrzeb chemii medycznej. Jako ujednolicona platforma do wydajnego i skutecznego projektowania leków opartych na ligandach i strukturach, integruje wszystkie aspekty wirtualnego badania przesiewowego i wspiera metody odkrywania i optymalizacji leadów.
ZALETY AIDDISON™ W ODKRYWANIU LEKÓW
- W pełni zintegrowane oprogramowanie: Jedna platforma obsługuje wszystkie narzędzia do odkrywania leków in silico, zapewniając płynny przepływ danych. Nie ma potrzeby przełączania się między narzędziami i ponownego formatowania danych.
- Modele uczenia maszynowego: Wdrożone po raz pierwszy modele są trenowane na zastrzeżonych i sprawdzonych danych eksperymentalnych z farmacji z najwyższą elastycznością dalszego trenowania na dodatkowych zastrzeżonych zestawach danych.
- Modelowanie generatywne: Platforma ułatwia de novo projektowanie małych cząsteczek o pożądanych właściwościach "podobnych do leków".
- System natywny dla chmury: Bezpieczne, skalowalne usługi w chmurze na żądanie obsługują złożone obliczenia w celu szybszego uzyskania wiarygodnych wyników.
- Najwyższe standardy bezpieczeństwa: Certyfikat ISO 27001 zapewnia bezpieczny przepływ danych end-to-end.
- Łatwe w użyciu: Wszechstronne i intuicyjne narzędzie przyspiesza odkrywanie leków.
- Oszczędność czasu i kosztów: Badania przesiewowe in silico zapewniają szybsze i bardziej efektywne podejmowanie decyzji od projektu cząsteczki do syntezy chemicznej.
OPTYMALIZACJA W CZASIE RZECZYWISTYM BADANIA KANDYDATÓW NA LEKARZY ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA AIDDISON™
De-novo Molecular Design
Eksploruj niezwiązaną przestrzeń chemiczną za pomocą generatywnego modelu chemicznego opartego na sztucznej inteligencji z wbudowaną oceną możliwości syntezy.
Model generatywny umożliwia:
- Generowanie cząsteczek podobnych do leków i poprawę różnorodności wyników wyszukiwania w oparciu o model AI
- Optymalizację wyniku dostępności syntezy w oparciu o oprogramowanie do retrosyntezy SYNTHIA™
Wyszukiwanie podobieństw i farmakoforów
Odkryj miliardy wirtualnych cząsteczek za pomocą metod podobieństwa strukturalnego i farmakoforowego 2D. Obsługiwane przez FTrees, BiosolveIT.
Ta funkcja umożliwia:
- Przeglądanie bardzo dużych, komercyjnych i zastrzeżonych przestrzeni chemicznych przy użyciu dopasowania podobieństwa struktury chemicznej i wyszukiwania farmakoforów
- Automatyczne obliczanie prognoz fizykochemicznych i ADME opartych na ML
Wyszukiwanie oparte na kształtach
Dopasuj struktury cząsteczek 3D do ligandu referencyjnego, aby zidentyfikować najbliżej pasujących kandydatów na leki z wyszukiwaniem kształtów. Obsługiwane przez Flare™, Cresset.
Filtruj, sortuj i grupuj, aby wyodrębnić optymalny podzbiór cząsteczek na podstawie:
- Wieloparametrowa optymalizacja właściwości "podobnych do leku"
- Redukcja wymiarowości i graficzna korelacja między właściwościami
Dokowanie molekularne
Potwierdź interakcję cząsteczek setek pożądanych kandydatów na leki z miejscem aktywnym białka w celu uzyskania najlepszego wiązania białko-ligand. Powered by Flare™, Cresset.
Finalizuj zestaw kandydatów na leki na podstawie:
- 3D dopasowania cząsteczek
- 3D oceny właściwości przy użyciu dopasowania opartego na kształcie i interakcji białko - ligand
Recenzje użytkowników
"AIDDISON™ to zintegrowane i łatwe w użyciu narzędzie do identyfikacji leadów, które łączy w sobie zestaw narzędzi do modelowania, dokowania i punktowania cząsteczek."
-SVP, Drug Discovery,
Emerging Biotech
"Dzięki różnym narzędziom do przewidywania, dokowania i analizy, oprogramowanie to pozwoli Ci przyspieszyć odkrywanie leków."
-Head of Chemistry,
Pharmaceutical
"AIDDISON™ łączy analizę danych z możliwością przeszukiwania kilku wirtualnych baz danych w celu skutecznego rozszerzania trafień, jednocześnie włączając wstępne modelowanie molekularne w celu zapewnienia wglądu strukturalnego."
-Drug Discovery Medicinal Chemist,
Emerging Biotech
"Punkt kompleksowej obsługi dla chemików medycznych zainteresowanych modelowaniem molekularnym i eksploracją dużej przestrzeni chemicznej."
-Medicinal Chemist,
Emerging Biotech
ZNAJDŹ WŁAŚCIWY MOLEKUŁ Z AIDDISON™ OPROGRAMOWANIEM DO ODKRYWANIA LEKÓW
Dowiedz się, w jaki sposób platforma sztucznej inteligencji AIDDISON™ może zapewnić inspirację i innowacje, aby przyspieszyć i obniżyć koszty odkrywania leków.
Skontaktuj się z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- White Paper: Using AI-Powered Software to Accelerate and Optimize Novel Drug Design
AIDDISON™ uses a scientific approach to first generate thousands of viable candidate molecules as the starting point in an analysis.
- Flyer: AIDDISON™ AI Powered Drug Discovery
AIDDISON™ combines the power of artificial intelligence (AI) and computer-aided drug design (CADD) tools into a single integrated platform for virtual screening, scaffold hopping, hit identification, and lead optimization in medicinal chemistry.
Powiązane seminaria internetowe
W tym webinarium dowiesz się, w jaki sposób najnowsza aktualizacja oprogramowania AIDDISON™, nowo wzbogacona o solidne bazy danych GOSTAR® , umożliwia chemikom medycznym zrewolucjonizowanie ich przepływów pracy.