Merck
Strona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacje1X sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS) Kalkulator receptur
1X sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS) Kalkulator receptur
Przygotowanie PBS 1X objętościowo
Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS) jest izotonicznym roztworem używanym w wielu badaniach biologicznych. Aby przygotować 1 l PBS, należy dodać 100 ml 10-krotnego PBS do 900 ml wody. Ta receptura PBS zawiera 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4 i 1,8 mM KH2PO4.
Kalkulator ten umożliwia dokładne przygotowanie tego 1X buforu do płukania PBS dla dowolnej objętości mililitra. Wprowadź żądaną objętość, kliknij przycisk OBLICZ, a tabela wypełni się ilościami każdego składnika potrzebnego do przygotowania tego popularnego buforu używanego do Western blotting i innych testów immunologicznych.
Stężenia roztworu 1X PBS:
  • NaCl: 137 mM
  • KCl: 2.7 mM
  • Na2HPO4: 10 mM
  • KH2PO4: 1,8 mM
Kalkulator przepisów PBS