Merck
Strona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacje1X roztwór roboczy TBS do Western Blotting
1X roztwór roboczy TBS do Western Blotting
Buforowana sól fizjologiczna (TBS) jest doskonałym buforem do płukania dla wielu rodzajów testów immunologicznych, takich jak ELISA, immunohistochemia i Western blot. Aby przygotować 1 l buforu do płukania TBS, należy dodać 100 ml 10-krotnego roztworu TBS do 900 ml wody.
Kalkulator umożliwia dokładne przygotowanie 1-krotnego roztworu roboczego TBS, niezależnie od tego, czy przygotowujesz wystarczającą ilość dla pojedynczego eksperymentu, czy dla całego laboratorium. Wprowadź żądaną objętość, kliknij przycisk CALCULATE, a tabela wypełni się ilością każdego potrzebnego składnika.
Stężenia roztworu 1X:
  • Tris: 20 mM
  • NaCl: 150 mM
Kalkulator przepisów TBS