Przeliczanie przepływu liniowego (cm/godz.) na przepływ objętościowy (ml/min) i odwrotnie
Przy porównywaniu wyników dla kolumn o różnych rozmiarach wygodnie jest wyrazić przepływ jako przepływ liniowy (cm/godz.). Jednak przepływ jest zwykle mierzony w objętościowym natężeniu przepływu (ml/min).
Aby przeliczyć przepływ liniowy na objętościowy należy użyć jednego z poniższych wzorów.
Z liniowego przepływu (cm/godz.) na objętościowy przepływ (mL/min)
Objętościowa szybkość przepływu (ml/min) = | Przepływ liniowy (cm/h) 60 | pole przekroju poprzecznego kolumny x (cm2) |
= | Y 60 | × | π x d2 4 |
gdzie
Y = przepływ liniowy w cm/h
d = średnica wewnętrzna kolumny w cm
Przykład:
Jakie jest objętościowe natężenie przepływu w kolumnie XK 16/70 (i.d. 1,6 cm), gdy przepływ liniowy wynosi 150 cm/h?
Y = przepływ liniowy = 150 cm/h
d = średnica wewnętrzna kolumny = 1.6 cm
Wolumetryczna szybkość przepływu (ml/min) = | 150 × π × 1.6 x 1,6 60 × 4 | ml/min |
= 5,03 ml/min
Z objętościowego natężenia przepływu (ml/min) na przepływ liniowy (cm/godz.)
Przepływ liniowy = | wolumetryczne natężenie przepływu (ml/min) × 60 pole przekroju poprzecznego kolumny (cm2) |
= Z × 60 × | 4 π x d2 |
Z = objętościowe natężenie przepływu w ml/min
d = średnica wewnętrzna kolumny w cm
Przykład:
Jaki jest przepływ liniowy w kolumnie HR 5/5 (i. d. 0,5 cm), gdy objętościowe natężenie przepływu wynosi 1 ml/min?d. 0,5 cm), gdy objętościowe natężenie przepływu wynosi 1 ml/min?
Z = objętościowe natężenie przepływu = 1 ml/min
d = średnica wewnętrzna kolumny = 0.5 cm
Przepływ liniowy = 1 × 60 × | 4 π x 0.5 x 0.5 | cm/h |
= 305.6 cm/h
Od mL/min do użycia strzykawki
1 mL/min = około 30 kropli/min na kolumnie HiTrap 1 mL
5 mL/min = około 120 kropli/min na kolumnie HiTrap 5 mL