Białko G i białko A wiążą się z różnymi IgG
Wysokie powinowactwo białka G i białka A do regionu Fc poliklonalnych i monoklonalnych przeciwciał typu IgG stanowi podstawę do oczyszczania IgG, fragmentów IgG zawierających region Fc i podklas IgG.
Białko G i białko A są białkami bakteryjnymi pochodzącymi odpowiednio z grupy G Streptococci i Staphylococcus aureus. Po połączeniu z sefarozą, białko G i białko A tworzą niezwykle użyteczne, łatwe w użyciu nośniki chromatograficzne do rutynowego oczyszczania przeciwciał. Przykłady obejmują oczyszczanie przeciwciał monoklonalnych typu IgG, oczyszczanie poliklonalnych IgG i ich podklas, adsorpcję i oczyszczanie kompleksów immunologicznych z udziałem IgG oraz białek fuzyjnych. Podklasy IgG można izolować z supernatantów hodowli komórkowych, surowicy i wodobrzusza.
Tabela 1 przedstawia porównanie względnej siły wiązania białka G i białka A z różnymi immunoglobulinami. Informacje zostały zebrane z różnych publikacji. Siły wiązania są testowane z wolnym białkiem G lub białkiem A i mogą być stosowane jako wytyczne do przewidywania zachowania wiązania z białkiem G lub białkiem A w podłożu oczyszczającym. Jednak po połączeniu z matrycą powinowactwa interakcja może ulec zmianie. Na przykład, szczurza IgG1 wiąże się z białkiem G Sepharose, ale nie z białkiem A Sepharose.
Jednoetapowe oczyszczanie próbek ze źródeł natywnych lub pożywki uzupełnionej surowicą cielęcą w oparciu o specyficzność regionu Fc będzie współoczyszczać IgG gospodarza i może nawet wiązać śladowe ilości białek surowicy. Aby uniknąć śladowych ilości zanieczyszczających IgG, należy rozważyć alternatywne techniki, takie jak powinowactwo immunospecyficzne przy użyciu przeciwciał przeciwko IgG gospodarza sprzężonych, na przykład, z aktywowaną NHS sefarozą, chromatografią jonowymienną (IEX) z, na przykład, Capto™ adhere lub chromatografią oddziaływań hydrofobowych.
* Oczyszczono przy użyciu kolumn HiTrap IgM Purification HP.
† Oczyszczono przy użyciu kolumn HiTrap IgY Purification HP.
++++ = silne wiązanie.
++ = średnie wiązanie.
- = słabe wiązanie lub brak wiązania.