Merck
Liczenie komórek i analiza stanu zdrowia
Naukowiec zliczający komórki przy użyciu automatycznego ręcznego licznika Coultera
Komórki w hodowli muszą być liczone w celu monitorowania czasu podwojenia i kwantyfikacji przed eksperymentami lub procesami produkcyjnymi. Hodowane komórki wymagają rutynowego monitorowania nie tylko proliferacji, ale także żywotności, cytotoksyczności i innych miar zdrowia komórek. Wybór testu zależy od rodzaju komórek w hodowli, zastosowania badania i pożądanej wydajności. Kluczowe znaczenie ma określenie ilościowe lub policzenie hodowanych komórek przed podhodowlą lub dalszym wykorzystaniem w transfekcji, badaniach genomicznych, kriokonserwacji lub innych manipulacjach.
Nagrodzone kategorie
Linie komórkowe ssaków
Oferujemy uwierzytelnione, wolne od zanieczyszczeń linie komórkowe, wiele z nich we współpracy z ECACC; krytyczne narzędzia do produkcji białek, przeciwciał, wirusów i szczepionek.
Produkty w sklepie
Slajd przedstawiający pierwotną hodowlę komórek
Pierwotna hodowla komórek
Zapoznaj się z naszą kolekcją zweryfikowanych ludzkich komórek pierwotnych PromoCell®, pierwotnych komórek krwi i komórek odpornościowych BioIVT i nie tylko.
Produkty w sklepie
Komórki macierzyste
Produkty zakwalifikowane do komórek ES i iPS oferują niezawodne rozwiązania hodowlane dla badaczy komórek macierzystych, w tym pożywki i narzędzia do różnicowania.
Produkty w sklepie
Szklane i plastikowe butelki kwasów
Sprzęt do liczenia komórek
Zapewnij precyzyjne zliczanie komórek: ręczny licznik komórek zapewnia precyzyjne i szybkie wyniki. Opt  dla jednorazowych hemocytometrów w środowiskach zakaźnych.
Produkty w sklepie
Cell counting using Trypan Blue dye and a hemocytometer
Ręczne liczenie komórek
Komory do liczenia komórek, takie jak hemocytometr z siatkami Neubauera, są powszechnymi urządzeniami do ręcznego/wizualnego liczenia komórek. Niewielka porcja zawiesiny komórek jest ładowana do komory siatkowego, precyzyjnie szlifowanego szklanego urządzenia, gdzie rozprasza się na wytrawionej siatce poprzez działanie kapilarne. Komórki są wizualizowane pod mikroskopem i zliczane za pomocą ręcznego licznika. Wstępnie zdefiniowana objętość komory i system siatki są wykorzystywane do obliczenia stężenia komórek. Dostępne są systemy oparte na obrazowaniu, które automatyzują proces liczenia.
Zautomatyzowane liczenie komórek
Wiele zautomatyzowanych urządzeń do liczenia komórek wykorzystuje te same barwniki do liczenia wizualnego i zasady stosowane w hemocytometrii. W przeciwieństwie do automatycznych liczników komórek, które opierają się na rozpoznawaniu obiektów, urządzenia oparte na zasadzie Coultera zyskały popularność ze względu na użyteczność i precyzję. Liczniki Coultera pompują zawiesiny komórek przez czujnik, który wykrywa komórki na podstawie zmiany oporu elektrycznego. Pozwala to na bardziej niezawodne wykrywanie komórek, nawet tych małych, oraz zliczanie komórek z dużą dokładnością. Przenośne modele, które są podręczne (podobne do pipety) umożliwiają bezpośrednie zliczanie komórek z okapu hodowlanego.
Testy żywotności komórek
Synteza DNA: Monitorowanie aktywnej syntezy DNA w komórkach jest podstawą niektórych testów proliferacji komórek. Replikacja DNA może być mierzona poprzez włączenie zmodyfikowanych nukleozydów, takich jak radioaktywna 3H-tymidyna lub nieradioaktywna bromodeoksyurydyna (BrdU), która jest wykrywana za pomocą przeciwciała.
Aktywność metaboliczna: Testy kalorymetryczne mierzące aktywność metaboliczną są odpowiednie do analizy proliferacji komórek, ich żywotności i cytotoksyczności. Redukcja soli tetrazolowych, takich jak MTT, XTT i WST-1 do barwnych związków formazanu zachodzi tylko w komórkach aktywnych metabolicznie. Obecność ATP jest również wskaźnikiem aktywności metabolicznej. W teście reporterowym lucyferazy firefly, ATP wytwarzane przez dzielące się komórki jest wykorzystywane do utleniania D-Lucyferyny, która daje bioluminescencyjne światło jako odczyt.
Wykluczenie barwnika: Barwienie błękitem trypanu jest powszechnie stosowane do liczenia żywych komórek. Metoda ta opiera się na zasadzie, że żywe komórki nie pobierają barwnika, podczas gdy martwe komórki pobierają barwnik i wydają się niebieskie pod mikroskopem.
Badania fluorescencyjne żywotności komórek: znakowanie estrem N-sukcynoimidylowym 5(6)-karboksyfluoresceiny (CFSE) jest popularnym wyborem do pomiaru liczby zakończonych cykli podziałów komórkowych w populacji komórek. Inny przepuszczalny dla błon barwnik, Calcein-AM, sam w sobie nie jest fluorescencyjny, ale emituje silną zieloną fluorescencję po hydrolizie w żywej komórce. Z kolei barwnik jądrowy jodek propidyny (PI) może dotrzeć do jądra tylko poprzez przejście przez uszkodzoną błonę martwych komórek. Ponieważ zarówno kalceina, jak i PI-DNA mogą być wzbudzane światłem o długości fali 490 nm, możliwe jest jednoczesne monitorowanie żywych i martwych komórek za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego z pojedynczym wzbudzeniem.