Merck
Strona głównaKultura komórkowa 3DWybór biotuszu do biodruku 3D
Wybór biotuszu do biodruku 3D
Co to jest biodruk 3D?
Bioprinting 3D umożliwia generowanie precyzyjnie kontrolowanych modele komórkowe 3D i konstrukcje tkankowe, poprzez inżynierię podłoży o anatomicznym kształcie i złożoności podobnej do tkanki. Ze względu na wysoki stopień kontroli nad strukturą i składem, biodruk 3D ma potencjał, aby rozwiązać wiele krytycznych niezaspokojonych potrzeb w badaniach medycznych, w tym zastosowania w testowaniu kosmetyków, odkrywaniu leków, medycynie regeneracyjnej i funkcjonalnej wymianie narządów.Spersonalizowane modele chorób mogą być tworzone przy użyciu komórek macierzystych pochodzących od pacjenta, takich jak indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste  (komórki iPS) lub mezenchymalne komórki macierzyste. W zależności od zastosowania, można użyć szeregu materiałów, metod i komórek, aby uzyskać pożądany konstrukt tkankowy (Rysunek 1). Więcej szczegółowych informacji, w tym artykuły przeglądowe ekspertów na temat biodruku 3D, protokołów i powiązanych produktów, można znaleźć w naszym Podręczniku biodruku 3D.
Proces biodruku 3D tkanek i narządów. Obraz podzielony jest na trzy sekcje: "Biodruk oparty na ekstruzji" ze strzykawką wytłaczającą biotusz, "Biodruk oparty na atramentach" z głowicą drukarki atramentowej uwalniającą biotusz na bazie polimeru oraz "Biodruk wspomagany laserem" wykorzystujący impuls laserowy do osadzania materiału. Pod tymi sekcjami znajdują się diagramy przedstawiające skład biotuszów i ich zastosowania w inżynierii tkankowej, badaniach przesiewowych leków i modelowaniu chorób in vitro.
Rysunek 1.Bioprinting 3D tkanek i narządów. Biotusze są tworzone poprzez połączenie hodowanych komórek i różnych materiałów biokompatybilnych. Biotusze mogą być następnie biodrukowane 3D w funkcjonalne konstrukcje tkankowe do badań przesiewowych leków, modelowania chorób i przeszczepów in vitro.
Czym są bioinki?
Bioinks zawierają żywe komórki oraz biomateriały które naśladują macierz zewnątrzkomórkową środowisko, wspierające adhezję, proliferację i różnicowanie komórek po wydrukowaniu. W przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów do druku 3D, biotusze muszą posiadać:
  • Temperatury druku, które nie przekraczają temperatur fizjologicznych
  • Łagodne warunki sieciowania lub żelowania
  • Składniki bioaktywne, które są nietoksyczne i zdolne do modyfikacji przez komórki po wydrukowaniu
Biożele do druku ekstruzyjnego
Hydroże enkapsulujące komórki są stosowane w biodruku 3D do tworzenia żywych struktur tkankowych poprzez tworzenie wielokomórkowych bloków konstrukcyjnych. Enkapsulacja komórek pozwala na precyzyjną kontrolę nad ich przyłączaniem oraz przestrzennym rozmieszczeniem komórek i biomolekuł w rusztowaniu, w porównaniu z innymi metodami i materiałami.1 Łączenie wielu typów komórek i czynników wzrostu w określonym wzorze pozwala na generowanie wysoce złożonych konstrukcji tkankowych.3 Oprócz biokompatybilności, materiały do biodruku stosowane do enkapsulacji komórek muszą charakteryzować się wysoką zawartością wody i porowatością, umożliwiając enkapsulowanym komórkom przyjmowanie składników odżywczych i usuwanie odpadów.1 Jako napęczniałe wodą, porowate sieci, hydrożele są idealnymi materiałami do enkapsulacji komórek, inżynierii tkankowej i zastosowań w biodruku 3D. Hydrożele do biodruku 3D muszą również charakteryzować się regulowaną sztywnością podłoża i umożliwiać przebudowę sieci po wydrukowaniu, aby komórki mogły się rozprzestrzeniać, migrować, proliferować i wchodzić w interakcje.9 Podczas gdy do produkcji biotuszów stosuje się szeroką gamę materiałów, najpopularniejsze z nich obejmują żelatynę metakrylową (GelMA), kolagen, poli(glikol etylenowy) (PEG), Pluronic®, alginian i zdekellularyzowane materiały na bazie macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) (Tabela 1).
Featured Bioink Material
Gelatin MethacryloylGelatin methacryloyl (GelMA) może być stosowany do tworzenia usieciowanych hydrożeli do inżynierii tkankowej i druku 3D. Biotusze na bazie GelMA charakteryzują się doskonałą cytokompatybilnością, regulowaną sztywnością podłoża, lepszą drukownością i szybkim sieciowaniem pod wpływem promieniowania UV lub światła widzialnego (w zależności od tożsamości fotoinicjatora)11. GelMA był stosowany w morfogenezie komórek śródbłonka, kardiomiocytów, tkanki naskórka, wstrzykiwanych konstrukcjach tkankowych, różnicowaniu kości i regeneracji chrząstki. Metakryloil żelatyny był również stosowany w mikrosferach i hydrożelach do dostarczania leków.
Strukturalny wzór chemiczny metakryloilu żelatyny (GelMA), pokazujący złożony układ pierścieni węglowych, łańcuchów, zasad azotowych, tlenu i atomów wodoru. Struktura obejmuje powtarzające się jednostki oznaczone symbolem "(N)" oznaczającym polimeryzację, z różnymi grupami funkcyjnymi, takimi jak hydroksyle, ketony i amidy. GelMA to zmodyfikowana żelatyna stosowana w biomedycynie i inżynierii tkankowej do tworzenia hydrożeli.
Rysunek 2.Żelatyna metakryloilowa
Materiały komórkowe
Oprócz biotuszów, materiały acellularne są również wykorzystywane w bioprojektowanych strukturach 3D.2 Materiały bezkomórkowe zazwyczaj zapewniają wsparcie strukturalne dla konstrukcji tkankowych, a w połączeniu z biotuszami mogą generować funkcjonalne, biodrukowane tkanki. Materiały bezkomórkowe są porowatymi strukturami, które odtwarzają zarówno mechaniczne, jak i biochemiczne właściwości natywnej macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM)4. Porowatość umożliwia migrację komórek, wzrost tkanki, tworzenie naczyń krwionośnych i żywotność komórek w tych konstrukcjach strukturalnych.6  Ponadto, materiały acellularne muszą mieć również niezbędną chemię powierzchni do przyłączania, proliferacji i różnicowania komórek.5 Popularne materiały acellularne obejmują: kolagen, fibrynę, chitozan, nanocelulozę, poli(kwas mlekowy) (PLA), polikaprolakton (PCL), hydroksyapatyt (HA) i fosforan β-trójwapniowy (β-TCP) (Tabela 1).
Jaką metodę biodruku 3D należy zastosować?
W zależności od rodzaju wybranego tuszu (bioink lub materiały acellularne) i złożoności ostatecznej konstrukcji tkanki, można zastosować różne metody druku 3D (Rysunek 1). Zalety i wady popularnych metod można znaleźć w poniższej tabeli (Tabela 2).
Oprócz rodzaju atramentu, metoda biodruku może być również podyktowana końcowym zastosowaniem drukowanego konstruktu (Tabela 3).
Wnioski
Biodruk 3D pozwala na kontrolowane przestrzennie umieszczanie komórek w określonym mikrośrodowisku 3D. Biotusze są tworzone przez połączenie komórek i różnych biokompatybilnych materiałów, które są następnie drukowane w określonych kształtach w celu wygenerowania tkankowych struktur 3D. Łącząc nasze doświadczenie w materiałoznawstwie i biologii komórek, oferujemy różnorodne rozwiązania upraszczające proces biodruku 3D.
Referencje
1.
Pan C, Bruyas A, Yang Y. 2016. Material Matters.. 11(2):49-55.
2.
Sears NA, Seshadri DR, Dhavalikar PS, Cosgriff-Hernandez E. 2016. A Review of Three-Dimensional Printing in Tissue Engineering. Tissue Engineering Part B: Reviews. 22(4):298-310. https://doi.org/10.1089/ten.teb.2015.0464
3.
Langer R, Vacanti J. 1993. Tissue engineering. Science. 260(5110):920-926. https://doi.org/10.1126/science.8493529
4.
Bose S, Vahabzadeh S, Bandyopadhyay A. 2013. Bone tissue engineering using 3D printing. Materials Today. 16(12):496-504. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2013.11.017
5.
Hutmacher DW. 2000. Scaffolds in tissue engineering bone and cartilage. Biomaterials. 21(24):2529-2543. https://doi.org/10.1016/s0142-9612(00)00121-6
6.
Bose S, Roy M, Bandyopadhyay A. 2012. Recent advances in bone tissue engineering scaffolds. Trends in Biotechnology. 30(10):546-554. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2012.07.005
7.
Lichte P, Pape H, Pufe T, Kobbe P, Fischer H. 2011. Scaffolds for bone healing: Concepts, materials and evidence. Injury. 42(6):569-573. https://doi.org/10.1016/j.injury.2011.03.033
8.
Lu L, Zhang Q, Wootton D, Chiou R, Li D, Lu B, Lelkes P, Zhou J. 2012. Biocompatibility and biodegradation studies of PCL/?-TCP bone tissue scaffold fabricated by structural porogen method. J Mater Sci: Mater Med. 23(9):2217-2226. https://doi.org/10.1007/s10856-012-4695-2
9.
Elomaa L, Kang Y, Seppälä JV, Yang Y. 2014. Biodegradable photocrosslinkable poly(depsipeptide-co-?-caprolactone) for tissue engineering: Synthesis, characterization, and In vitro evaluation. J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.. 52(23):3307-3315. https://doi.org/10.1002/pola.27400
10.
Elomaa L, Pan C, Shanjani Y, Malkovskiy A, Seppälä JV, Yang Y. Three-dimensional fabrication of cell-laden biodegradable poly(ethylene glycol-co-depsipeptide) hydrogels by visible light stereolithography. J. Mater. Chem. B. 3(42):8348-8358. https://doi.org/10.1039/c5tb01468a
11.
Yue K, Trujillo-de Santiago G, Alvarez MM, Tamayol A, Annabi N, Khademhosseini A. 2015. Synthesis, properties, and biomedical applications of gelatin methacryloyl (GelMA) hydrogels. Biomaterials. 73254-271. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2015.08.045