Merck
Strona głównaRozwiązywanie problemów z kulturami komórkowymiPrzewodnik wyboru antybiotyków do hodowli komórkowych
Przewodnik wyboru antybiotyków do hodowli komórkowych
Antybiotyki są powszechnie stosowane w hodowli komórkowej w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, utrzymania aseptycznych warunków lub selekcji komórek zawierających modyfikacje genetyczne. Stosowanie antybiotyków może zminimalizować utratę linii komórkowych i kultur komórkowych, oszczędzając czas i cenne zasoby. Właściwy dobór antybiotyków zależy zarówno od rodzaju komórek, jak i zanieczyszczeń, którym próbujemy zapobiec. Selektywne antybiotyki do generowania stabilnych linii komórkowych lub innych kultur rekombinowanych powinny być wybierane w oparciu o gen oporności na antybiotyki lub selektywny marker. Poniższe tabele mogą być wykorzystane do wyboru antybiotyków dla potrzeb hodowli komórkowej.
† = Skuteczny wobec większości gatunków
‡ = Skuteczny wobec niektórych gatunków
1Klucz zastosowania: CC = hodowla kalusa; PR = regeneracja roślin; EC = hodowla liścieni, hipokotyli lub tarcz liściowych; TS = selekcja transformantów; SE = embriogeneza somatyczna; SSC = hodowla selekcyjna łodyg; PC = hodowla protoplastów; TEC = hodowla eksplantatów bulw;
STM = mikrorozmnażanie wierzchołków pędów