Merck
Strona głównaHodowla komórek ssakówKrzywa zabijania antybiotyków
Krzywa zabijania antybiotyków
Co to jest krzywa zabijania antybiotyków?
Krzywa zabijania antybiotyków to eksperyment dawka-odpowiedź, w którym komórki ssaków są poddawane rosnącym ilościom antybiotyku selekcyjnego w celu określenia minimalnego stężenia antybiotyku, które może zabić wszystkie komórki w określonym czasie. Jest to kluczowy krok przed użyciem antybiotyku selekcyjnego do zabicia nietransfekowanych komórek i wygenerowania stabilnych linii komórkowych. Ponieważ każda linia komórkowa ssaków różni się wrażliwością na antybiotyki, zawsze zaleca się przeprowadzenie oddzielnych eksperymentów krzywej zabijania dla różnych linii komórkowych i antybiotyków.
Recommended Concentrations of Antibiotics for a Kill Curve
Poniższa tabela wskazuje zakresy stężeń dla powszechnie stosowanych antybiotyków selekcyjnych, które mogą być stosowane w eksperymentach dawka-odpowiedź.
Dawka-odpowiedź może się różnić w zależności od testowanej linii komórkowej. Zakresy stężeń mają jedynie charakter orientacyjny; krzywą zabijania należy wykonać dla każdego antybiotyku selekcyjnego stosowanego po raz pierwszy lub stosowanego na nowej linii komórkowej.
Protokół dla krzywej zabijania
Następujący protokół przedstawia kroki generowania krzywej zabijania dla komórek.
Co jest potrzebne:
  • Linia komórkowa w zdrowym stanie
  • Kompletna pożywka hodowlana (pożywka&surowica) zalecana dla danej linii komórkowej
  • Wybrany antybiotyk
Kroki:
  • Zbierz zdrowe przylegające komórki za pomocą trypsyny lub poprzez delikatne zeskrobanie komórek.
  • Rozcieńczyć zawiesinę komórek w kompletnej pożywce i wysiać każdą studzienkę 96-dołkowej płytki tak, aby końcowa objętość wynosiła 100 ul. Zalecana gęstość komórek wynosi ~50% w dniu leczenia.
  • Typowa gęstość komórek przed leczeniem antybiotykami w 24-dołkowej płytce:
  • 0,8 - 2,5 X 105 komórek/ml komórek przylegających
  • 2,5 - 4.5 X 105 komórek/ml komórek zawiesiny
  • Inkubować w temperaturze 37 oC przez noc lub do momentu, gdy wszystkie komórki będą dobrze dostosowane i zdrowe.
Uwaga: Antybiotyki są najbardziej skuteczne, gdy komórki są w aktywnym podziale; optymalna gęstość komórek jest zatem zalecana dla najdokładniejszej odpowiedzi na dawkę.
Reprezentatywny schematyczny przewodnik wyboru stężenia antybiotyku. Poziome kolumny od 1-12 i pionowe wiersze od A-H. Wykonaj każde stężenie w trzech powtórzeniach i zwiększaj stężenie antybiotyku od lewej do prawej, 0-100 mikrogramów na mililitr, zaczynając od próby ślepej. Próba ślepa zawiera pożywkę i antybiotyk, ale nie zawiera komórek.
Rysunek 1.Schematyczny przewodnik - dobór stężenia antybiotyku.
  • Zastąpić pożywkę świeżą pożywką zawierającą różne stężenia antybiotyku selekcyjnego. Utrzymuj każde stężenie w trzech powtórzeniach, jak wskazano w formacie płytki 96-dołkowej (Rysunek 1).
  • Wymieniaj pożywkę z antybiotykiem co 48 godzin.
  • Hoduj komórki przez 7 - 10 dni regularnie obserwując komórki pod mikroskopem świetlnym. Czas trwania hodowli można wydłużyć do 14 dni w zależności od użytej linii komórkowej.
  • W 10 dniu określ żywotność komórek w każdym dołku za pomocą testu MTT lub dokładnego licznika komórek.
  • Wybierz stężenie antybiotyku, które całkowicie blokuje wzrost komórek. Użyj tego stężenia we wszystkich eksperymentach transfekcji, aby wybrać odporne, transfekowane komórki, które mogą być dalej hodowane jako stabilne linie komórkowe (Rysunek 2).
Krzywa próbkowania antybiotyku. Oś pozioma to stężenie antybiotyku w mikrogramach na mililitr, a oś pionowa to procent przeżywalności komórek. Wraz ze wzrostem stężenia antybiotyku procent przeżywalności komórek spada, aż przy 800 mikrogramach na mililitr osiąga 0 procent przeżywalności. Jest to stężenie antybiotyku selekcyjnego, które zabija wszystkie nietransfekowane komórki.
Rysunek 2.Próbna krzywa zabijania antybiotyków
Punkty do zapamiętania
  • Zachowaj odpowiednie kontrole lub ślepe próby:
    • baseniki zawierające tylko pożywkę z antybiotykiem, bez komórek
    • baseniki zawierające pożywkę i komórki, bez antybiotyku
  • Upewnij się, że inkubator jest w idealnym stanie, aby uniknąć parowania pożywki, które mogłoby zwiększyć stężenie antybiotyku, dając fałszywe odczyty./li>
Wybierz odpowiednie antybiotyki dla swoich komórek.
Poznaj całą naszą ofertę antybiotyków do zastosowań badawczych.
Kliknij, aby zapoznać się z całą naszą ofertą w zakresie hodowli komórkowych do zastosowań badawczych.