Mieszanka składników odżywczych F-12 Ham Formulation
- Mieszanka składników odżywczych F12 Ham
- Mieszanka składników odżywczych F12 Ham HEPES Modyfikacja
- Mieszanina składników odżywczych F12 Ham Kaighn's Modification
Mieszaniny składników odżywczych Ham zostały pierwotnie opracowane do hodowli komórek jajnika chomika chińskiego (CHO), mysich komórek L i komórek HeLa. Mieszanki te zostały opracowane do stosowania z dodatkiem lub bez dodatku surowicy, takiej jak płodowa surowica bydlęca w zależności od hodowanego typu komórek i nie zawierają czynników wzrostu.
Ham's F-12 Nutrient Mixture, modyfikacja Ham's F10, został użyty do hodowli komórek CHO, pierwotnych szczurzych hepatocytów i szczurzych komórek nabłonka prostaty. Ham's F-12 ma kilka ważnych modyfikacji - modyfikację Coona, opracowaną do hodowli komórek hybrydowych wytwarzanych przez fuzję wirusową, oraz modyfikację Kaighna, która ma zwiększone stężenia wybranych aminokwasów, pirogronianu i zmodyfikowanych soli. Modyfikacja Kaighna została zaprojektowana w celu wspierania wzrostu zróżnicowanych komórek szczura i kurczaka oraz pierwotnych ludzkich hepatocytów. Modyfikacja Coona składa się z 2-krotnie wyższego niż standardowe stężenia aminokwasów i pirogronianu oraz zawiera kwas askorbinowy i dostosowane stężenia soli. Formuła Coon's zawiera również 0,863 mg/L siarczanu cynku, przez co może być nieodpowiednia do hodowli mysich komórek L.
Nutrient Mixture F-12 Ham
.Powiązane produkty