Przemiany chemiczne indukowane utlenianiem pojedynczych elektronów: Tworzenie wiązań węgiel-węgiel i selektywne przegrupowanie oksazyrydyny
Shafrizal Rasyid Atriardi, and Sang Kook Woo*
Department of Chemistry University of Ulsan, 93 Daehak-Ro Nam-gu, Ulsan 44610, Republic of Korea
Abstrakt
Kataliza fotoredoks w świetle widzialnym jest ważnym i rozwijającym się obszarem badawczym w dziedzinie zielonej i zrównoważonej syntezy organicznej. Jednym z głównych mechanizmów zaangażowanych w katalizę fotoredoks jest przeniesienie pojedynczego elektronu (SET), które było szeroko badane w naszej grupie w celu opracowania bardziej ekologicznych reakcji tworzenia wiązań węgiel-węgiel i przegrupowania oksazyrydyny. W tym przeglądzie podkreślamy nasze wyniki dotyczące rozwoju i zastosowania neutralnych prekursorów rodników krzemowych do generowania rodników alkilowych i selektywnego przegrupowania oksazyrydyn do nitronów lub amidów.
Wprowadzenie
W ostatnim dziesięcioleciu kataliza fotoredoks w świetle widzialnym zyskała znaczną uwagę w dziedzinie zrównoważonej syntezy organicznej ze względu na niedrogie, obfite i czyste źródła światła oraz łagodne warunki reakcji, które doprowadziły do rozwoju wielu reakcji organicznych, które są ułatwione przez fotokatalizatory światła widzialnego.1 Przeniesienie pojedynczego elektronu (SET), w którym wytwarzane są rodniki, jest jednym z głównych mechanizmów katalizy fotoredoksowej. Mechanizm SET można podzielić na utleniające i redukcyjne cykle wygaszania w zależności od stanu redoks katalizatora w cyklu katalitycznym (Rysunek 1, Część (a)).PET = -F[Ered(A/A--) - Eox(D-+/D)] - w - ΔE0,0), gdzie potencjały redoks katalizatorów i substratów można uzyskać z literatury lub wyznaczyć za pomocą woltamperometrii cyklicznej. Nasze badania koncentrowały się na zastosowaniu SET w katalizie fotoredoksowej do reakcji tworzenia wiązań węgiel-węgiel i przegrupowania oksazyrydyny przy użyciu fotokatalizatorów na bazie metali przejściowych i organicznych, takich jak Ru(bpz)3(PF6)2, Ir(dF(CF3)ppy)2(dtbpy)PF6, sól akrydyniowa Fukuzumiego (Acr+-Mes), 2,4,5,6-tetrakis(9H-karbazol-9-ylo)-izoftalonitryl (4CzIPN) i 2,4,5,6-tetrakis(3,6-dichloro-9H-karbazol-9-ylo)izoftalonitryl (Cl-4CzIPN), które są dobrymi utleniaczami (Rysunek 1, część (b)). W szczególności preferowaliśmy fotokatalizatory organiczne ze względu na ich niski koszt i łatwość przygotowania. W tym przeglądzie przedstawiamy wyniki naszych badań nad neutralnymi prekursorami rodników na bazie krzemu do generowania rodników alkilowych poprzez SET i selektywne przegrupowanie oksazyrydyn do nitronów lub amidów.
Rysunek 1. (a) Mechanizm transferu pojedynczych elektronów (SET). (b) Popularne fotokatalizatory utleniające. (Ref. 1)
Wnioski
W niniejszym przeglądzie podsumowaliśmy nasz wkład w rozwój bardziej ekologicznych i zrównoważonych reakcji zachodzących poprzez mechanizm SET w katalizie fotoredoksowej do tworzenia wiązań węgiel-węgiel i przegrupowania oksazyrydyn. Opracowaliśmy neutralne, oparte na krzemie prekursory rodników alkoksymetylowych, hydroksymetylowych i allilowych i wykorzystaliśmy je w reakcjach Giesego, reakcjach RPC i reakcjach addycji iminy do tworzenia nowych wiązań węgiel-węgiel. Reakcje te zapewniają dostęp do szerokiej gamy cennych rusztowań, takich jak etery, alkohole, 2,3-dihydrofurany, α-cyjano-γ-butyrolaktony, γ-butyrolaktony, związki allilowe, gem-difluoroalkeny, β-aminoetery i β-aminoalkohole. Zademonstrowaliśmy również selektywne przegrupowanie oksazirydyn do nitronów i amidów w warunkach fotokatalitycznych. Przegrupowanie oksazirydyn do nitronów było selektywnie obserwowane w acetonitrylu, octanie etylu i acetonie jako rozpuszczalnikach, podczas gdy amidy powstawały w wyniku przegrupowania promowanego słabymi zasadami, które wykorzystuje słabe zasady, takie jak CF3CO2- i DMF. Nasze bieżące wysiłki badawcze mają na celu dalsze ulepszanie prekursorów rodników alkilowych na bazie krzemu do generowania i wykorzystywania różnych rodników alkilowych oraz dalsze badanie chemicznej konwersji oksazyrydyn. Mamy szczerą nadzieję, że nasze badania przyczynią się do rozwoju przyjaznej dla środowiska syntezy organicznej.
Podziękowania
Ta praca była wspierana przez grant National Research Foundation of Korea (NRF) finansowany przez rząd koreański (MSIT) (NRF-2022R1A2C1005108 i 2021R1A4A1027480).
Znaki towarowe. Amberlite® (TDDP Specialty Electronic Materials US 8, LLC).