Merck
Strona głównaElektroforeza żelowaTechnologia elektroforezy w żelu poliakryloamidowym Bis Tris
Technologia elektroforezy w żelu poliakryloamidowym Bis Tris
Technologia żelu Bis-Tris oferuje liczne zalety w porównaniu z tradycyjnymi żelami akrylamidowymi do zastosowań SDS-PAGE, w tym krótszy czas pracy i ostrzejszą rozdzielczość pasm.
Chemia żelu poliakrylamidowego  
PAGE wykorzystuje nieciągły system buforowy, w którym jon buforu żelowego różni się od jonu buforu roboczego. Różnica w ruchliwości elektroforetycznej między tymi dwoma jonami tworzy ruchomy gradient napięcia, przez który przemieszczają się białka. Chemia żelu Tris-Glicyna jest najczęściej stosowanym systemem PAGE, który wykorzystuje żele składające się z Tris-HCl i buforu roboczego składającego się z zasady tris i glicyny. Żele Tris-Glicyna działają w środowisku silnie zasadowym, co może prowadzić do niepożądanych modyfikacji białek, takich jak deaminacja i alkilacja. W rezultacie pasma białkowe mogą być zniekształcone lub utracić rozdzielczość w żelach Tris-Glicyna.
Technologia żeli Bis-Tris
W przeciwieństwie do nich, żele Bis-Tris wykorzystują Bis-Tris i HCl w buforze żelowym oraz MOPS lub MES w buforze roboczym. Żele Bis-Tris działają przy neutralnym pH, minimalizując modyfikację białek i promując stabilność białek podczas pracy żelu. To neutralne pH prowadzi do ostrzejszej rozdzielczości i dokładności pasm białkowych. Żele Bis-Tris mają również dłuższy okres trwałości niż żele Tris-Glicyna, które z czasem zaczynają hydrolizować. Żele Bis-Tris można elastycznie łączyć z buforem roboczym na bazie MOPS lub MES; różnica w migracji między tymi dwoma jonami skutkuje różnymi zakresami separacji białek. MES powinien być stosowany, gdy interesujące białko jest małe (<50 kDa), podczas gdy MOPS powinien być stosowany do rozdzielania białek o średniej i dużej wielkości.
Cechy i zalety technologii żelowej Bis-Tris.
Rysunek 1.Cechy i zalety technologii Bis-Tris w porównaniu z tradycyjnymi żelami Tris-Glicyna
Ostrzejsze pasma obserwuje się w żelach Bis-Tris w porównaniu do żeli tris-glicynowych.
Rysunek 2.Porównanie żeli Tris-Glicyna (po lewej) i Bis-Tris (po prawej). Żele Tris-Glicyna i Bis-Tris zostały ręcznie odlane z 12% akrylamidem i pozostawione do polimeryzacji przez noc. Żele zostały obciążone identycznymi miareczkowaniami lizatu E. coli (pasy 3-6), niebarwionym wzorcem białka mPAGE® (pasy 2 i 7) oraz barwnym wzorcem białka mPAGE® (pas 1). Żele były badane w buforze Tris-Glicyna lub MOPS, barwione barwnikiem białkowym ReadyBlue™ przez jedną godzinę i odbarwiane wodą dejonizowaną przez jedną godzinę.
Porównanie buforów Tris-Glycine i Bis-Tris
Należy również wziąć pod uwagę rodzaj buforu do próbek używanego podczas przygotowywania białek. W przypadku żeli Tris-Glycine, bufor Laemmli jest zwykle używany do denaturacji i powlekania białek ujemnie naładowanymi jonami SDS. Próbki są następnie gotowane w temperaturze 100 °C, aby ułatwić denaturację. Podgrzanie buforu Laemmli do 100 °C powoduje, że pH staje się bardzo kwaśne. Wykazano, że połączenie ciepła i kwasowości powoduje rozszczepienie białka, preferencyjnie na wiązaniach peptydowych Asp-Pro1. To rozszczepienie prowadzi do widocznych produktów degradacji białek podczas elektroforezy. Z kolei żele Bis-Tris wykorzystują bufor do próbek LDS, który utrzymuje zasadowe pH podczas przygotowywania próbki i nie wymaga ogrzewania powyżej 70 °C w celu pełnej denaturacji białek. Preparat ten utrzymuje integralność białka poprzez minimalizację rozszczepienia wiązania peptydowego Asp-Pro.
mPAGE® Bis-Tris Precast Gel for Protein Electrophoresis 
System żeli mPAGE® Bis-Tris SDS-PAGE zapewnia wysoką wydajność, optymalny rozdział elektroforetyczny i lepszą rozdzielczość w szerokim zakresie mas cząsteczkowych. Prefabrykowane żele mPAGE® Bis-Tris mają uniwersalną konstrukcję, która pozwala na ładowanie większych objętości próbek. Format minikasety 10 x 8 cm sprawia, że żele mPAGE® Bis-Tris Precast Gels są kompatybilne z najpopularniejszymi urządzeniami do elektroforezy żelowej. 
Żele mPAGE® Bis-Tris Precast Gels są przeznaczone do pracy wyłącznie z buforem roboczym MOPS lub MES. W zależności od tego, który bufor jest używany, można uzyskać bardzo różne wzory separacji. Bufor MOPS może być używany do precyzyjnego rozdzielania dużych i średnich białek, podczas gdy bufor MES zapewnia optymalne rozdzielanie mniejszych białek. Zapoznaj się z wykresami migracji (Rysunek 3), aby określić, który system buforu do pracy z żelem najlepiej nadaje się do zamierzonego zakresu separacji.
Wykresy migracji dla żeli bis-tris z buforami MOPS lub MES SDS.
Rysunek 3.Wykresy migracji żeli prefabrykowanych mPAGE® Bis-Tris z buforem roboczym MOPS SDS i buforem roboczym MES SDS.
mPAGE® Turbo Mix Bis-Tris Gel Casting Kit 
Zestaw mPAGE® TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit składa się z roztworu do rozpuszczania i roztworu do układania. Roztwory zostały zoptymalizowane w celu uproszczenia etapów przygotowania żelu i zminimalizowania odpadów odczynników. Roztwory mPAGE® TurboMix mogą być stosowane w tradycyjnych metodach odlewania lub w procedurze Quick Cast (Rysunek 4). 
Procedura Quick Cast polimeryzuje w jednym kroku poprzez wylanie żelu układającego bezpośrednio po żelu rozpuszczającym.mPAGE® TurboMix Resolving Solution jest dostarczany w stężeniu 20% akryloamidu i przeznaczony do rozcieńczania wodą dejonizowaną, co pozwala na elastyczne odlewanie różnych zawartości procentowych żelu rozdzielającego. mPAGE® TurboMix Stacking Solution jest dostarczany w stężeniu 4% akrylamidu i wymaga jedynie dodania nadsiarczanu amonu (APS) i N,N,N',N'-tetrametyloetano-1,2-diaminy (TEMED).Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat elektroforezy żelowej białek, odwiedź naszą stronę aplikacji elektroforezy żelowej dla wszystkich potrzeb związanych z odczynnikami i protokołami rozdzielania białek.
Metoda szybkiego odlewania TurboMixTM
Rysunek 4.Metoda mPAGE® TurboMix Quick Cast oferuje szybki, 5-etapowy proces odlewania żeli poliakrylamidowych.
Materiały
Loading
Odniesienie
1.
Robinson DR, Watts NR, Coombs DH. 1988. Heat cleavage of bacteriophage T4 gene 23 product produces two peptides previously identified as head proteins. J Virol. 62(5):1723-1729. https://doi.org/10.1128/jvi.62.5.1723-1729.1988