Technologia rekombinowanych przeciwciał ZooMAb®
- Technologia i produkcja przeciwciał poliklonalnych i monoklonalnych
- Technologia i produkcja przeciwciał rekombinowanych
- Zalety i wady przeciwciał poliklonalnych, monoklonalnych i rekombinowanych
- Technologia rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych ZooMAb®
- Unikalne cechy rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego ZooMAb®
Przeciwciała stały się jednym z najważniejszych narzędzi w badaniach nauk przyrodniczych, umożliwiając wykrywanie, oznaczanie ilościowe i określanie zmian w białkach i innych cząsteczkach w odniesieniu do czasu i innych zaburzeń. Nasze rekombinowane przeciwciała ZooMAb® reprezentują nową generację przeciwciał monoklonalnych, które są specjalnie zaprojektowane przy użyciu naszych zastrzeżonych technologii, które zapewniają najnowocześniejszą spójność i wydajność aplikacji. Przeciwciała ZooMAb® zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najbardziej przyjaznej dla użytkownika formuły, funkcji obsługi i przechowywania dostępnych obecnie i zostały zatwierdzone w wielu zastosowaniach testów immunologicznych. Platforma ta zyskała swoją unikalną nazwę dzięki opatentowanej technologii immortalizacji komórek B, która pozwala nam również produkować przeciwciała monoklonalne u szerokiej gamy gatunków.
Dowiedz się, w jaki sposób przeciwciała ZooMAb® są opracowywane pod kątem spójności przy użyciu naszego opatentowanego systemu ekspresji rekombinowanej.
Technologia i produkcja przeciwciał poliklonalnych i monoklonalnych
Technologia przeciwciał poliklonalnych i monoklonalnych oferuje różne korzyści, które są pożądane w konkretnych zastosowaniach. Przeciwciała poliklonalne powstają w wyniku aktywacji wielu różnych komórek B wytwarzających przeciwciała u zwierzęcia. Dlatego są one uważane za mieszaninę przeciwciał, które mogą reagować z wieloma epitopami na powierzchni antygenu. Przeciwciała poliklonalne są generalnie bardziej tolerancyjne na drobne zmiany w antygenie, takie jak niejednorodność glikozylacji, polimorfizm lub niewielka denaturacja.
Przy produkcji przeciwciał monoklonalnych jedna komórka B wytwarza tylko jedną określoną sekwencję przeciwciała dla danego antygenu. Dlatego przeciwciało monoklonalne jest uważane za zbiór identycznych przeciwciał wydzielanych przez pojedynczy klon komórek B o swoistości tylko dla jednego epitopu antygenowego. W tradycyjnych metodach przeciwciała monoklonalne są wytwarzane poprzez fuzję komórek B z nieśmiertelną komórką w celu wytworzenia hybrydomy, która wytwarza wiele kopii dokładnie tego samego przeciwciała. Ich specyficzny, monowalentny charakter sprawia, że przeciwciała monoklonalne są bardzo przydatne w wysoce ukierunkowanych testach immunologicznych i zastosowaniach diagnostycznych. Jednak w porównaniu do poliklonalnych są one bardziej podatne na utratę epitopu w wyniku chemicznej obróbki antygenu.
Technologia i produkcja przeciwciał rekombinowanych
W przeciwieństwie do nich, przeciwciała rekombinowane są przeciwciałami monoklonalnymi, które są generowane poprzez klonowanie genów przeciwciał do wektorów ekspresyjnych i nie wymagają użycia hybrydoma. Przeciwciała te mogą być klonowane z dowolnego gatunku przy użyciu odpowiednich starterów oligonukleotydowych. Dzięki tej technologii można uniknąć problemów związanych z dryfem linii komórkowej, zmianami ekspresji przeciwciał i mutacjami sekwencji przeciwciał związanymi z klasyczną produkcją i przechowywaniem hybrydomy. W ten sposób technologia rekombinacji przeciwciał zmniejsza wykorzystanie zwierząt w badaniach i oferuje wyjątkową spójność między partiami.
Rekombinowane przeciwciała produkowane przez większość gatunków składają się z ciężkiego i lekkiego łańcucha i ważne jest, aby pamiętać, że aby osiągnąć maksymalną produkcję IgG w komórkach ssaków, należy osiągnąć zrównoważoną ekspresję zarówno ciężkich, jak i lekkich łańcuchów. Jednak ekspresja tych dwóch łańcuchów na oddzielnych wektorach nie jest skutecznym sposobem na wygenerowanie linii komórkowych produkujących przeciwciała monoklonalne. Użycie pojedynczego wektora niosącego dwie oddzielne kasety ekspresyjne zapewnia wyższą wydajność, a oba geny są zintegrowane w tym samym miejscu i wyrażane niezależnie. Do produkcji rekombinowanych przeciwciał częściej stosuje się stabilne linie komórkowe, takie jak komórki jajnika chomika chińskiego (CHO), ludzkie embrionalne komórki nerkowe 293 (HEK293) lub komórki szpiczaka mysiego NS0. Komórki CHO są najczęściej używane jako stabilny system ekspresji, a komórki HEK293 są bardzo przydatne do przejściowej ekspresji genów, w której białko jest zbierane w ciągu kilku dni po dostarczeniu DNA. Te systemy eukariotyczne oferują dodatkowe korzyści w zakresie fałdowania białek, modyfikacji potranslacyjnych i aparatu wydzielniczego, który zwiększa wydzielniczą produkcję przeciwciał.
Rekombinowane przeciwciała mogą być również wytwarzane w dodatkowych formatach, takich jak fragmenty Fab, fragmenty jednołańcuchowego regionu zmiennego i jako diabodies. Ponadto, mogą one również ulegać ekspresji w wielu różnych gospodarzach, w tym w bakteriach, komórkach owadów, drożdżach i komórkach ssaków. W przeciwieństwie do przeciwciał monoklonalnych wytwarzanych w technologii hybrydoma, przeciwciała rekombinowane zachowują wysoki stopień swoistości i niską immunogenność przez dłuższy czas. Rekombinowane przeciwciała służą jako wysoce specyficzne sondy wykrywające w badaniach, szybko znajdują swoją niszę w wykrywaniu różnych patogenów i toksyn oraz mają ogromny potencjał w zastosowaniach terapeutycznych.
Zalety i wady różnych rodzajów przeciwciał:
rekombinowane, monoklonalne i poliklonalne
ZooMAb® Przeciwciała: Następna generacja rekombinowanych króliczych m Abs
Nasz pierwszy zestaw przeciwciał ZooMAb® to rekombinowane królicze monoklonalne przeciwciała, ale wkrótce dostępne będą również przeciwciała kilku innych gatunków. W porównaniu z powszechnie stosowanymi gatunkami królików, króliki mają naturalną tendencję do wytwarzania wyższej odpowiedzi immunologicznej na "trudne" immunogeny, które obejmują małe cząsteczki, peptydy i białka modyfikowane potranslacyjnie. Przeciwciała królicze rozpoznają również większą różnorodność epitopów na antygen w porównaniu do muryn gatunków. Królicze przeciwciała monoklonalne mogą wykrywać antygeny w zakresie pikomolarnym z wysoką swoistością i zapewniają wyższą intensywność sygnału w szerokim zakresie zastosowań.
Unikalne cechy ZooMAb® rekombinowane przeciwciała monoklonalne.
Każde przeciwciało ZooMAb® jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Tylko klony o najwyższej wydajności są udostępniane do użytku przez naukowców. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb® są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy ich potrzebujesz
Liofilizowane i wstępnie cytowane dla maksymalnej stabilności i wygody
Każde przeciwciało ZooMAb® jest dostarczane jako produkt liofilizowany, dozowany w ekwiwalentach 25 µL i przechowywany w przezroczystej polipropylenowej tubie, która została specjalnie zaprojektowana z o-ringiem, aby zapewnić hermetyczne zamknięcie. Każde przeciwciało jest pakowane indywidualnie, aby zapewnić długoterminową stabilność, szybszą wysyłkę i zminimalizować koszty niebędące wartością dodaną, które zwykle powstają w wyniku obsługi płynów w łańcuchu chłodniczym, w tym opakowań termoizolacyjnych stosowanych w transporcie. Ponadto liofilizowany produkt jest wyjątkowo stabilny, co pozwala na wysyłkę i przechowywanie w temperaturze otoczenia w razie potrzeby.
Prekalibrowane stężenia dla spójnych mian specyficznych dla aplikacji
ZooMAb® przeciwciała są produkowane rekombinacyjnie, oczyszczane i wstępnie kalibrowane dla Ciebie. Materiał w każdej probówce jest zawsze skalibrowany tak, aby działał w mianach sugerowanych dla różnych zastosowań. Każde przeciwciało jest testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem działania w co najmniej 3 zastosowaniach, zanim udostępnimy je do sprzedaży. Zapewniamy, że każde przeciwciało będzie działać tak, jak tego oczekujesz w western blottingu, immunofluorescencji i innych typowych zastosowaniach wymienionych na naszej stronie z informacjami o produkcie. Ponieważ są to rekombinowane przeciwciała, które zostały starannie wyselekcjonowane, sklonowane i oczyszczone w celu uzyskania wysokiego powinowactwa i swoistości, ich skuteczne stężenia są zwykle niższe w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami, które zwykle wymagają znacznie więcej materiału.
Bez konserwantów dla bezpieczeństwa i prostoty
Każde przeciwciało ZooMAb® jest dostarczane bez biocydów, takich jak azydek sodu lub konserwantów pochodzenia zwierzęcego, takich jak albumina surowicy bydlęcej (BSA), i wykończone w prostym buforowanym roztworze soli fizjologicznej (PBS) z trehalozą. Dzięki przeciwciałom ZooMAb® komplikacje wynikające z potencjalnie niebezpiecznych materiałów lub lokalnych ograniczeń bezpieczeństwa są zminimalizowane i pozwalają na ich stosowanie zarówno in vivo jak i in vitro .
Wiele rozmiarów opakowań, dzięki czemu nigdy nie kupisz więcej niż potrzebujesz
Każde przeciwciało ZooMAb® jest wstępnie kwotowane w 25 µL liofilizowanych odpowiedników, a my oferujemy opakowania 4x25 µL. W związku z tym można użyć tylko takiej ilości, jaka jest naprawdę potrzebna do badań i uprościć współdzielenie odczynników.
Prekwotowana konstrukcja każdej wielkości opakowania pozwala również na podzielenie zakupu bez konieczności ponownego zawieszania materiału, co maksymalizuje okres trwałości produktu.
Dlaczego zawsze powinieneś szukać ZooMAb® przeciwciała w pierwszej kolejności
W przypadku przeciwciał ZooMAb® nigdy nie ma zgadywania. Wszystkie przeciwciała są oferowane w tych samych wielkościach opakowań i cenach, niezależnie od celu. Dzięki przeciwciałom ZooMAb® możesz mieć pewność, że otrzymasz ten sam produkt o tych samych właściwościach, dla każdego celu, każdej partii, stabilny, czysty i zapakowany dla maksymalnej trwałości.
Wypróbuj przeciwciało ZooMAb® już dziś i skorzystaj z naszej niskiej ceny początkowej i rozmiarów opakowań dostępnych dla każdego wymienionego przez nas celu lub z każdym nowym przeciwciałem ZooMAb® które stale dodajemy, aby poszerzyć naszą ofertę. Chcielibyśmy również poznać opinie użytkowników na temat ich wydajności i wygody. Możesz wysłać nam rekomendację za pośrednictwem naszego linku do wiadomości "Podziel się swoim doświadczeniem". Nasze przeciwciała ZooMAb® zostały zaprojektowane i przetestowane z myślą o Twoich potrzebach i są objęte naszą gwarancją Antibody Bioguarantee.
Łatwo pozostać z nami w kontakcie, aby znaleźć swój cel
Użyj wygodnego kodu QR wydrukowanego na każdej etykiecie produktu ZooMAb® aby przejść do naszej strony internetowej. Na tej stronie głównej można znaleźć aktualne informacje na temat wszystkich najnowszych dodatków do naszego portfolio ZooMAb® i skontaktować się z nami, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z naszymi produktami.
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
O ile nie określono inaczej w specyfikacjach produktu(ów), każdy produkt przeciwciała jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego i nie może być używany do żadnych innych celów, w tym między innymi do celów komercyjnych, diagnostycznych lub terapeutycznych. Nasze procesy walidacji odnoszą się wyłącznie do zastosowań badawczych i nie potwierdzają ani nie zapewniają, że nasze przeciwciała mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek nieautoryzowanych zastosowań określonych w niniejszym dokumencie.