Odczynniki do lizy komórek drożdży
CelLytic™ Y
Odczynnik do lizy komórek CelLytic™ Y jest wszechstronny, nie zawiera fosforanów i nie denaturuje. Zapewnia skuteczną metodę lizy komórek i solubilizacji białek. Białka docelowe zachowują immunoreaktywność lub funkcję biologiczną. Protokół jest krótki i wykonywany w temperaturze pokojowej. Nie są wymagane żadne ekstremalne warunki ani szklane kulki. Użyj tylko 2,5-5 ml/gram komórek drożdży. Uzupełnić DTT (5 mM) w celu zwiększenia wydajności białka.
CelLytic™ Y Plus Kit (CYP-1)
Nasz zestaw do lizy enzymatycznej drożdży zapewnia wygodną metodę wysoce wydajnego tworzenia sferoplastów i ekstrakcji białek z Saccharomyces cerevisiae oraz Pichia Pastoris.Saccharomyces cerevisiae, Pichia Pastoris i Schizosaccharomyces pombe szczepów drożdży. Procedura wykorzystuje tworzenie sferoplastów poprzez enzymatyczne trawienie ściany komórkowej drożdży, a następnie ekstrakcję białek komórkowych (z detergentem lub bez), unikając degradacji białek i interferencji z immunoreaktywnością białek i aktywnością biologiczną.