กลยุทธ์การกำหนดสูตรของแข็ง
สูตรที่เป็นของแข็งเป็นที่ยอมรับกันดีในอุตสาหกรรมยาและมีกระบวนการและวิธีการมาตรฐานมากมายรวมถึงสูตรและชนิดของยาที่หลากหลาย ความท้าทายเช่นการละลายที่ไม่ดีความต้องการเฉพาะของประชากรเป้าหมายที่กำหนดไว้และสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องการกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่
หน้านี้จะให้ภาพรวมของความท้าทายทั่วไปในการกำหนดของแข็งของโมเลกุลขนาดเล็กเน้นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและปรับแต่งที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเอาชนะอุปสรรคสำคัญในการพัฒนายา
การกำหนดรูปแบบยาที่เป็นของแข็งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและซับซ้อน ในทางที่จะกำหนดสุดท้ายมีอุปสรรคมากมายที่จะเอาชนะไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของ API, ความพร้อมทางชีวภาพหรือปล่อยพันธุศาสตร์ที่จะต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ การค้นหาพันธมิตรที่เชื่อถือได้ด้วยความเชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชันและกฎระเบียบที่สนับสนุนคุณในการระบุแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับ API เฉพาะของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้ - ช่วยให้คุณลดความพยายามเร่งเวลาในการพัฒนาและในที่สุดนำโครงการพัฒนายาของคุณไปสู่ความสำเร็จ
Featured Categories
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบคุณภาพสูงและสารเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้งานได้จริงของเราช่วยให้คุณสามารถตอบสนองความท้าทายของการผลิตยาสูตรแข็งได้รับการสนับสนุนจากการสนับสนุนด้านกฎระเบียบสำหรับคุณสมบัติของซัพพลายเออร์ที่เรียบง่ายกระบวนการเร่งความเร็วและลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ
สารเคมีการประมวลผล API คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการละลาย API ด้วยการก่อตัวของเกลือการก่อตัวของคริสตัลร่วมการคัดกรองโพลีมอร์ฟและการกัดนาโน
สารเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมช่วยให้ความแข็งของแท็บเล็ตสูงที่แรงบีบอัดต่ำเวลาการสลายตัวสั้นรวมทั้งปริมาณ API สูงและต่ำโดยกำหนดเป้าหมายการบีบอัดโดยตรงการเคลือบเม็ดและแท็บเล็ต
สารเพิ่มปริมาณนวัตกรรมที่สนับสนุนวิธีการเพิ่มความสามารถในการละลายที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงความสามารถในการละลายของ API ผ่านสูตรรวมถึงการอัดขึ้นรูปร้อนละลาย, การอบแห้งด้วยสเปรย์, สารเพิ่มประสิทธิภาพการละลาย, ผู้ให้บริการยาอนินทรีย์
Next Generation Pharmaceutical Manufacturing: การพิมพ์ 3 มิติและแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่อื่นๆ
การพัฒนาและการผลิตยากำลังย้ายออกไปจากแนวคิดของ“ยา blockbuster”และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรผู้ป่วยที่กำหนดไว้มาก ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพของกระบวนการและเศรษฐศาสตร์กระบวนการก็มีความสำคัญมากกว่าที่เคย เทคโนโลยีใหม่กำลังเพิ่มขึ้นและนำเสนอโอกาสใหม่ๆและศักยภาพในการขัดขวางแนวคิดการผลิตยาแบบดั้งเดิม
- การพิมพ์ 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ช่วยให้การผลิตส่วนบุคคลและตามความต้องการมีความยืดหยุ่นในการปลดปล่อยประสิทธิภาพและรูปแบบการใช้ยาขั้นสุดท้ายการแปลงเป็นดิจิตอลและการกำหนดอัตโนมัติ
- ลักษณะของ API อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการกำหนดขั้นสุดท้าย เทคโนโลยีแพลตฟอร์มการทำให้ เป็นเนื้อเดียวกันของอนุภาคสามารถใช้เพื่อจัดการกับพอลิเมอที่ไม่เสถียรและปรับปรุงการไหลของ API การบีบอัดและความเป็นเนื้อเดียวกันของอนุภาคเพื่อให้สามารถกำหนดสูตรที่เชื่อถือได้และกระบวนการอัดเม็ดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ในขณะที่การผลิตชุดแบบดั้งเดิมมีการจัดตั้งขึ้นอย่างมากในอุตสาหกรรมยาแต่ก็มีข้อเสียหลายประการซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของกระบวนการจำกัด ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจความเร็วและกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญ การผลิตอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการผลิตยาที่เป็นของแข็ง
- เครื่องมือ AI แบบใหม่ของเรา จะแสดงพื้นที่ทางเคมีที่กว้างเพื่อคาดการณ์ถึงความร่วมมือที่เหมาะสมสำหรับการตกผลึกร่วมกันของ API ของคุณจึงช่วยส่งเสริมการพัฒนายาได้เร็วขึ้น
ข้อควรพิจารณาสำหรับการเคลือบฟิล์มแท็บเล็ตที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
การเคลือบแท็บเล็ตมีบทบาทสำคัญในการกำหนดปริมาณของแข็งเนื่องจากมีประโยชน์มากมาย พวกเขาปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏหน้ากากสีที่ไม่พึงประสงค์หรือรสนิยมแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆปกป้องแกนแท็บเล็ตจากความชื้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลดปล่อยและปรับปรุงความสามารถในการกลืน การพัฒนาสูตรการเคลือบผิวและกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต้องใช้ความเชี่ยวชาญอย่างมาก นอกจากนี้การเลือกส่วนประกอบการเคลือบผิวเป็นขั้นตอนที่สำคัญและต้องพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุรวมถึงการพัฒนาด้านกฎระเบียบล่าสุด
- การเคลือบรูปแบบยาที่เป็นของแข็ง เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในการปกป้อง API จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรูปลักษณ์ในเวลาเดียวกัน แอลกอฮอล์โพลีไวนิลเป็นพอลิเมอร์ที่สร้างขึ้นจากฟิล์มเช่นให้ออกซิเจนและความชื้นที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มีเสถียรภาพที่ดีของสูตรยา
- ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Tio2) ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นสีในการเคลือบแท็บเล็ตและลักษณะสีขาวสม่ำเสมอในแบทช์ช่วยเพิ่มความสวยงามไม่เพียงแต่ยังสอดคล้องกับผู้ป่วย ความกังวลด้านพิษวิทยาเกี่ยวกับไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอนุภาคนาโนและการห้ามไม่ให้ใช้ในอาหารและอาหารเสริมในสหภาพยุโรปได้นำไปสู่ความสนใจในทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในผลิตภัณฑ์ยา ทางเลือกที่ใช้งานได้กับไทเทเนียมไดออกไซด์ได้ รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความทึบแสงเพิ่มขึ้นในการเคลือบฟิล์มช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในอนาคต
เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตของแข็งแบบคลาสสิก
แม้จะเป็นหนึ่งในรูปแบบยาที่เป็นของแข็งในช่องปากที่ใช้กันอย่างแพร่หลายการกำหนดเม็ดยาที่บีบอัดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและสามารถใช้วิธีการผลิตได้หลายวิธี ผู้กำหนดสูตรจะได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระหว่างการพัฒนาสูตรสำหรับ API เฉพาะและข้อกำหนดการกำหนดขั้นสุดท้าย เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคทั่วไปสำหรับ การ อัดเม็ดโดยตรงการอัดเม็ดแบบเปียกและการอัดเม็ดแบบแห้งรวมถึงข้อดีและข้อเสียที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะทางเคมีกายภาพที่ได้เปรียบของ สารเติมแต่ง mannitol อนุภาควิศวกรรมช่วยให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิตได้อย่างกว้างขวางแม้สำหรับสูตรยาที่เป็นของแข็งที่ท้าทายมากขึ้นเช่นยาต่ำและสูงและ API micronized
- ประสิทธิภาพการอัด เม็ดใน กระบวนการอัดเม็ดแบบแห้งจะขึ้นอยู่กับชนิดสารออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นอย่างมาก ตัวเลือก mannitol ที่มีอยู่ในเชิงพาณิชย์จำนวนมากเหมาะสำหรับการทำเม็ดแห้งรวมถึงเกรด mannitol แบบสเปรย์แห้งเม็ดและผลึก สำรวจช่วงของประเภท mannitol และกรณีศึกษาที่อธิบายว่าพวกเขาแตกต่างกันอย่างไร
- การบีบอัดโดยตรง เป็นกระบวนการที่ประหยัดเวลาโดยมีขั้นตอนน้อยลงเมื่อเทียบกับการทำเม็ดเปียกและยังเหมาะสำหรับ API ที่ละเอียดอ่อน การใช้สารเพิ่มปริมาณที่ใช้งานได้ช่วยเอาชนะข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นของการบีบอัดโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของขนาดอนุภาคและระดับปริมาณสูง/ต่ำซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลดการผสมและส่งผลกระทบต่อความสม่ำเสมอของเนื้อหา
Enhancing API solubility
การเพิ่มความสามารถในการละลายเป็นความท้าทายที่สำคัญในการพัฒนาสูตรยาเนื่องจากจำนวน API ที่เพิ่มขึ้นในท่อพัฒนานั้นละลายน้ำได้ไม่ดี มีวิธีการที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายซึ่งต้องได้รับการประเมินขึ้นอยู่กับ API และข้อกำหนดของสูตรเฉพาะเนื่องจากไม่มีโซลูชันที่เหมาะกับทุกขนาดสำหรับ API ที่ละลายน้ำได้ไม่ดี กลยุทธ์สำหรับการเพิ่มความสามารถในการละลาย โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับการจำแนกประเภทของ API ตามระบบการจำแนกประเภท Biopharmaceutics (BCS) หรือระบบการจำแนกประเภทการพัฒนาล่าสุด (DCS) ส่งผลให้วิธีการปรับแต่งสำหรับ API แต่ละบุคคล
- คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของ API รูปแบบของแข็งสามารถปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้ วิธีการประมวลผล API ที่แตกต่างกันรวมถึงการก่อตัวของเกลือคริสตัลร่วมและนาโนกัด วิธีการเหล่านี้สามารถเพิ่มคุณสมบัติ API จำนวนมากรวมถึงการละลายความสามารถในการผลิตเสถียรภาพทางกายภาพและทางเคมีและความปลอดภัย
- สูตรในช่องปากจำเป็นต้องมีความสามารถในการละลาย API เพื่อการดูดซึมที่เพียงพอในร่างกาย หาก API ไม่ละลายอย่างเหมาะสมในระบบทางเดินอาหารจะไม่สามารถเข้าสู่การไหลเวียนของระบบได้และจะไม่เกิดผลทางสรีรวิทยาที่ตั้งใจไว้ ความหลากหลายของวิธีการที่สามารถนำ มาใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการละลายผ่านสูตรรวมทั้งเทคโนโลยีการกระจายตัวของแข็งที่แตกต่างกัน
- ในการ อัดขึ้นรูปร้อนละลาย (HME)การกระจายตัวที่เป็นของแข็งของ API ในผู้ให้บริการยาพอลิเมอร์จะเกิดขึ้นผ่านการผสมและละลายภายในถังอัดรีดร้อน
- ผู้ให้บริการยาอนินทรีย์เช่น ซิลิกา mesoporous สามารถใช้ในการสร้างการกระจายตัวของของแข็งโดยการดูดซับ API โดยปกติจะอยู่ในสถานะที่ละลายน้ำได้ดีขึ้น
- การอบแห้ง ด้วยสเปรย์สร้างการกระจายตัวของของแข็งผ่านการระเหยของตัวทำละลายอย่างรวดเร็วของสารละลาย API
- ตัวเพิ่มการสลายตัวสามารถใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ API ที่จำกัดอัตราการสลายตัว
- การแทนที่สารเติมแต่ง Hydrophobic ด้วยสารเพิ่มปริมาณ hydrophilic เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปรับปรุงความสามารถในการละลายและการละลายของสูตร
- นอกจากการประยุกต์ใช้เป็นตัวนับไอออนในเกลือแล้ว meglumine ยังสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการทำงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายของ API ปรับปรุงเสถียรภาพของ API และปรับค่า pH
- ในการ อัดขึ้นรูปร้อนละลาย (HME)การกระจายตัวที่เป็นของแข็งของ API ในผู้ให้บริการยาพอลิเมอร์จะเกิดขึ้นผ่านการผสมและละลายภายในถังอัดรีดร้อน
การปรับปรุงความเสถียรของ API ผ่านการกำหนด
หลายปัจจัยในการกำหนดยาอาจมีผลเสียต่อความเสถียรของ API ความเสถียรของ API ที่ลดลงอาจส่งผลให้อายุการเก็บรักษาลดลงประสิทธิภาพลดลงหรือในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย มีข้อควรพิจารณาหลายประการที่ต้องคำนึงถึงเมื่อพัฒนาสูตรหรือเมื่อจัดการกับความไม่แน่นอน: API มีความไวต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นแสงความร้อนหรือความชื้นหรือไม่ API มีแนวโน้มที่จะเกิดความไม่แน่นอนที่เกิดจากสิ่งสกปรกที่มีสารกระตุ้นทั่วไปเช่นเปอร์ออกไซด์หรือลดน้ำตาลหรือไม่ ? API เข้ากันไม่ได้กับวิธีการกำหนดที่เลือกหรือไม่
- การใช้สารเพิ่มปริมาณที่เหมาะสมสำหรับแกนแท็บเล็ตแคปซูลและซองสามารถ ช่วยปกป้อง API จากความเหลืองกรอบเนื่องจากการลดน้ำตาลและสิ่งสกปรกเปอร์ออกไซด์ความไม่เสถียรที่เกิดจากความร้อนหรือความชื้นในระหว่างกระบวนการแกรนูลและความไม่เสถียรที่ส่งเสริมโดยส่วนประกอบของสูตรดูดความชื้น
การควบคุมการปล่อยยาที่รักษาไว้
การควบคุมการปล่อยสูตรที่เป็นของแข็ง ในช่องปากช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจัดตำแหน่งของประสิทธิภาพของยาและความต้องการในการรักษา ประโยชน์ของการปล่อยยาอย่างต่อเนื่องได้แก่ความถี่ในการให้ยาที่ลดลงความสะดวกของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น ในหลายกรณีจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานของ API เมื่อเลือกสารเพิ่มปริมาณสำหรับสูตรปล่อยอย่างยั่งยืนผู้ผลิตยาต้องมีตัวเลือกที่ให้ความน่าเชื่อถือและความสม่ำเสมอที่เหนือกว่าด้วยจลนศาสตร์ที่ปล่อยออกมาโดยไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพภายนอกเช่นค่า pH
- ระบบเมทริกซ์ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมการปล่อยยาเนื่องจากกระบวนการกำหนดที่เรียบง่ายของพวกเขา ในทางตรงกันข้ามกับชั้นเคลือบที่ควบคุมอัตราสูตรเมทริกซ์โดยทั่วไปมีความเสี่ยงลดลงจากการทิ้งยาและผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง การ ปลดปล่อยสารออกใหม่อย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ที่มีขนาดอนุภาคและคุณสมบัติที่เหมาะสมให้การจัดส่งยาที่สม่ำเสมอและยั่งยืนในช่วงระยะเวลานานและเหมาะสำหรับกระบวนการบีบอัดโดยตรงเนื่องจากการบีบอัดที่ดี ธรรมชาติสังเคราะห์อย่างเต็มที่ช่วยให้สามารถควบคุมคุณสมบัติได้อย่างแน่นหนาและประสิทธิภาพแบบแบทช์ต่อแบทช์ที่เชื่อถือได้สนับสนุนแนวทางคุณภาพโดยการออกแบบ (QbD)
เร่งการสลายตัวโดยไม่ทำให้ความทนทานของเม็ดยาที่สลายตัวด้วยปากเปล่าลดลง
การสลายตัวของเม็ดยา (ODT) ทางปากให้ความสะดวกสบายและความเร็ว เม็ดยาเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ละลายในปากได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะกลืนกินโดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ
- การเลือก สารเพิ่มปริมาณที่เหมาะสำหรับ ODT เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเม็ดยาที่มีประสิทธิภาพสามารถผลิตได้ที่แรงอัดต่ำรวมถึงการสลายตัวและการสลายตัวอย่างรวดเร็ว
การพิจารณาความแม่นยำในการให้ยาในการสูดดมผงแห้ง
การจัดส่งยาสูดดมเป็นเส้นทางการบริหารที่น่าสนใจและไม่รุกรานเมื่อเริ่มมีอาการอย่างรวดเร็วผลข้างเคียงน้อยที่สุดและการดูดซึมที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ต้องการ การให้ยาที่ถูกต้องของสูตรการสูดดมผงแห้ง (DPI) อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณที่น้อยและขนาดอนุภาคที่ต้องการ
- การใช้ร่วมกับผู้ให้บริการสารแข็งมักเป็นสิ่งจำเป็นในการปรับปรุงเสถียรภาพของยาการควบคุมปริมาณและป้องกันการเกิดอนุภาคร่วมกัน ปัจจุบันผงผสมส่วนใหญ่สำหรับสูตร DPI ขึ้นอยู่กับแลคโตสโมโนไฮเดรตเป็นผู้ให้บริการสารออกฤทธิ์ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ของแลคโตส (เป็นน้ำตาลลด) กับ API ความกังวลเกี่ยวกับการแพ้แลคโตสในผู้ป่วยและการใช้สารออกฤทธิ์ของสัตว์ สารเพิ่มปริมาณที่ใช้ mannitol สำหรับ DPI อาจช่วยเอาชนะข้อบกพร่องของสูตรการสูดดมที่ใช้แลคโตส
ไปที่เอกสารของเราค้นหาเอกสารข้อมูลใบรับรองและเอกสารทางเทคนิค
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ เราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแอปพลิเคชันที่กว้างขวางของเราหรือ ดาวน์โหลดคู่มือการกำหนดสูตรของเราข้อมูลทางเทคนิคที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนคุณในการเลือกเทคโนโลยีและสารเพิ่มปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้ยาที่เป็นของแข็ง
บทความที่เกี่ยวข้อง
- /TH/th/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/classical-pharma-manufacturing/improving-api-solubility
- /TH/th/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/solid-formulation-strategies/api-solubility-dissolution-enhancement-formulation
- /TH/th/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/solid-formulation-strategies/api-solubility-hot-melt-extrusion-polyvinyl-alcohol
- /TH/th/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/liquid-formulation-strategies/improving-active-pharmaceutical-ingredient-solubility-api-processing
- /TH/th/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/solid-formulation-strategies/tablet-manufacturing-technologies-solid-drug-formulation
- /TH/th/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/solid-formulation-strategies/mannitol-excipient-solid-drug-formulation
- /TH/th/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/solid-formulation-strategies/mannitol-in-roll-compaction
- /TH/th/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/solid-formulation-strategies/api-stability-solid-dose-formulation
- /TH/th/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/solid-formulation-strategies/melt-based-3d-printing-solid-formulation-development
ค้นหาบทความและโปรโตคอลเพิ่มเติม
Related Documents
- White Paper: Poloxamer: A Simple and Powerful Solution for Accelerating Dissolution
For dissolution rate-limited APIs, poloxamer can be an excellent option to accelerate dissolution and enhance solubility. Learn more in our white paper.
- White Paper: Enhancement of Tablet Coating using an Innovative Functional Excipient
Key considerations and guidance on the preparation of a coating formulation based on polyvinyl alcohol.
- White Paper: New Opportunities for Oral Sustained Release Formulations with Polyvinyl Alcohol
Achieving the appropriate release kinetics for an active pharmaceutical ingredient (API) is essential to ensure success of the therapeutic. For example, for sustained release formulations, a consistent API dose over a prolonged period ensures that levels in the blood plasma remain within the therapeutic window.
- White Paper: Considerations for Dosing Accuracy in a New Carrier for Dry Powder Inhalation
Inhalation drug delivery methods are attractive, noninvasive routes when rapid onset of action, minimal side effects and excellent bioavailability are desired. However, not many drugs are administered this way and accurate dosing can be a challenge.
How Can We Help
ในกรณีที่มีคำถามใดๆโปรดส่ง คำขอการสนับสนุนลูกค้า
หรือพูดคุยกับทีมบริการลูกค้าของเรา:
ส่งอีเมลไป