Merck
792462
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
greener alternative
conductive organic solvent blend ink, 1 mg/mL SWCNT
Synonym(s):
SWCNT Ink, SWNT Ink, SWeNT V2V ink, SWeNT VC101 ink, Single-Walled Carbon Nanotube Ink, conductive ink
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
ให้เราช่วยเหลือ
Product Name
Carbon nanotube, single-walled, solvent-based conductive ink, SWCNT, 1 mg/mL
form
viscous liquid (black)
Quality Level
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
1 mg/mL
sheet resistance
<1000 Ω/sq, by 4-point probe on prepared (at 87.5% VLT (ohm/sq))
viscosity
17.7 Pa.s(25 °C) (at 10 sec-1 shear rate)
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
General description
Single walled carbon nanotubes offer an alternative to metallic conductive inks. The nanotubes exhibit high conductivity, oxidation resistance. Carbon nanomaterial based conductive inks are used in printed and flexible electronics, thin film transistors, electrochemical sensors, supercapacitors and photovoltaics.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Carbon nanotubes are ideal materials due to its impressive material properties such as mechanical strength, thermal and electrical conductivity. Click here for more information.
Application
This solvent based conductive ink is primarily formulated for Screen Printing Transparent Conductors
Legal Information
Product of Chasm Advanced Materials, Inc.
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
CHASM is a trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค