Merck
CC43
Sigma-Aldrich
Anti-Cdh1 (Ab-2) Mouse mAb (DH01)
liquid, clone DH01, Calbiochem®
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
DH01, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDH1(999)
General description
Anti-Cdh1 (Ab-2), mouse monoclonal, clone DH01, recognizes the ~55 kDa Cdh-1 protein in Rat-1 cells. It is validated for Western blotting and immunoprecipitation.
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing BALB/c mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with Sp2/0 mouse myeloma cells. Recognizes the ~55 kDA Cdh1 protein.
Recognizes the ~55 kDa Cdh-1 protein in Rat-1 cells.
Immunogen
Human
recombinant human Cdh1 protein
Application
Immunoblotting (1 g/ml)
Immunoprecipitation (2 g/mg protein lysate)
Packaging
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Warning
Toxicity: Standard Handling (A)
Physical form
In 10 mM PBS, 0.2% BSA, pH 7.4.
Analysis Note
Negative Control
Normal mouse serum
Positive Control
Junkat or LS174T cells
Other Notes
Does not cross-react with other WD repeat containing proteins, including Cdc20. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Kramer, E.R., et al. 2000 Mol. Biol. Cell11, 1555.
Petersen, B.O., et al. 2000 Genes Dev.14, 2330.
Pfleger, C.M., et al. 2001 Genes Dev.15, 1759.
Sorensen, C.S., et al. 2001 Mol. Cell Biol.21, 3692.
Gieffers, C., et al. 1999 Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 11317.
Visintin, R., et al. 1997 Science278, 460.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ไม่พบสินค้าที่ต้องการหรือ  
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า. ของเรา
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค