Merck
32461
Supelco
Ametoctradin
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(s):
5-Ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C15H25N5
CAS Number:
น้ำหนักโมเลกุล:
275.39
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
ให้เราช่วยเหลือ
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCc1c(CC)nc2cnnn2c1N
InChI
1S/C15H25N5/c1-3-5-6-7-8-9-10-12-13(4-2)19-15-17-11-18-20(15)14(12)16/h11H,3-10,16H2,1-2H3
InChI key
GGKQIOFASHYUJZ-UHFFFAOYSA-N
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
General description
Ametoctradin is a novel triazolopyrimidine fungicide, considered as effective agricultural fungicide. It is also an oomycete-specific fungicide, as it is potent inhibitor of mitochondrial bc1 complex of oomycetes in mitochondrial respiration.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค