Merck
5085
Sigma-Aldrich
E-Cadherin human
recombinant, expressed in E. coli, 0.5 mg protein/mL
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
description
0.1 mg recombinant human E-Cadherin in 20 mM Tris-HCl buffer, containing NaCl, KCl, EDTA, L-arginine, DTT and glycerol.
sterility
Filtered sterilized solution
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
packaging
pkg of 100 μg
concentration
0.5 mg protein/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
accession no.
NP_004351.1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CDH1(999)
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
Application
E-Cadherin has been used as coating matrix protein for 1) maintaining long-term ES or iPS cell culture then combine with proper ES cell culture media, 2) as a coating matrix material for 11R tag recombinant TF intracellular delivery for protein derived iPS protocol with extremely low-level non-specific interaction and 3) as a native antigen for antibody production.
Use these recommendations as guidelines to determine the optimal coating conditions for your culture system.
1. Thaw E-Cadherin and dilute to desired concentration using serum-free medium or PBS. The final solution should be sufficiently dilute so that the volume added covers the surface evenly.
Note: Use 1 ml PBS per well in a 6-well plate.
2. Add 5 - 10 μg protein to each well and incubate at 2 to 10 °C overnight.
3. After incubation, aspirate remaining material.
4. Plates are ready for use. They may also be stored at 2-8 °C damp or air dried if sterility is maintained.
Sequence
MDWVIPPISCPENEKGPFPKNLVQIKSNKDKEGKVFYSITGQGADTPPVGVFIIERETGWLKVTEPLDRERIATYTLFSHAVSSNGNAVEDPMEILITVTDQNDNKPEFTQEVFKGSVMEGALPGTSVMEVTATDADDDVNTYNAAIAYTILSQDPELPDKNMFTINRNTGVISVVTTGLDRESFPTYTLVVQAADLQGEGLSTTATAVITVTDTNDNPPIFNPTTYKGQVPENEANVVITTLKVTDADAPNTPAWEAVYTILNDDGGQFVVTTNPVNNDGILKTAKGLDFEAKQQYILHVAVTNVVPFEVSLTTSTATVTVDVLDVNEAPIFVPPEKRVEVSEDFGVGQEITSYTAQEPDTFMEQKITYRIWRDTANWLEINPDTGAISTRAELDREDFEHVKNSTYTALIIATDNGSPVATGTGTLLLILSDVNDNAPIPEPRTIFFCERNPKPQVINIIDADLPPNTSPFTAELTHGASANWTIQYNDPTQESIILKPKMALEVGDYKINLKLMDNQNKDQVTTLEVSVCDCEGAAGVCRKAQPVEAGLQIP
Preparation Note
Recombinant human E-Cadherin gene (155-710 aa Fragment) was constructed with codon optimization and expressed in non-fusion protein form in E. coli as inclusion bodies. The final product was refolded using a unique "temperature shift inclusion body refolding" technology and chromatographically purified.
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค