Merck
5100
Sigma-Aldrich
CD164 human
recombinant, expressed in E. coli, 0.5 mg protein/mL
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.75
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
description
0.05 mg of recombinant human CD164 in 20 mM Tris-HCl buffer, containing NaCl, KCl, EDTA, L-arginine, DTT and glycerol.
sterility
Filtered sterilized solution
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
packaging
pkg of 50 μg
concentration
0.5 mg protein/mL
accession no.
NP_006007
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CD164(8763)
Application
Coating a plate well (6 well plate) with this recombinant CD164 matrix protein in HSC cell specific medium at 1-10 μg/well allows for human HSC / receptor interaction studies in vitro.
Use this procedure as a guideline to determine optimal coating conditions for the culture system of choice.
1. Thaw CD164 and dilute to desired concentration using serum-free medium or PBS. The final solution should be sufficiently dilute so the volume added covers the surface evenly (1-10 μg/well, 6 well plate).
Note: Use 1 ml PBS per well in a 6-well plate.
2. Add 1 - 10 μg protein to each well and incubate at 2 to 10 °C overnight.
3. After incubation, aspirate remaining material.
4. Plates are ready for use. They may also be stored at 2-8 °C damp or air dried if sterility is maintained
Sequence
MASMTGGQQMGRGHHHHHHGNLYFQGGEFDKNTTQHPNVTTLAPISNVTSAPVTSLPLVTTPAPETCEGRNSCVSCFNVSVVNTTCFWIECKDESYCSHNSTVSDCQVGNTTDFCSVSTATPVPTANSTAKPTVQPSPSTTSKTVTTSGTTNNTVTPTSQPVRKSTFD
Preparation Note
The full-length extracellular domain of the human CD164 cDNA (24 - 162 aa) was constructed with 29 N-terminal T7/HIS-tag and expressed in E. coli as inclusion bodies. The final product was refolded using a unique “temperature shift inclusion body refolding” technology and chromatographically purified as soluble protein.
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค