Merck
AV07032
Sigma-Aldrich
Anti-CXCL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(s):
Anti-Chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (melanoma growth stimulating activity, α)
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
8 kDa
species reactivity
human
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CXCL1(2919)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CXCL1
Application
Anti-CXCL1 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 0.0758 μg/ml.
Biochem/physiol Actions
CXCL1 is a chemokine that binds to CXCR2 receptor and stimulates migration of asthmatic airway smooth muscle cells. Prostate stromal cells secrete CXCL1 in response to IL-1 that results in prostatic inflammation in early stages of prostate cancer formation.
Sequence
Synthetic peptide located within the following region: QSVNVKSPGPHCAQTEVIATLKNGRKACLNPASPIVKKIIEKMLNSDKSN
Physical form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ไม่พบสินค้าที่ต้องการหรือ  
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า. ของเรา
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค