Merck
AV36916
Sigma-Aldrich
Anti-MEF2B antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
38 kDa
species reactivity
mouse, human, rat
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... MEF2B(17259)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal of human MEF2B
Biochem/physiol Actions
MEF2b is involved in regulation of fast Myosin heavy chain transcription
Sequence
Synthetic peptide located within the following region: PVARSLCKEGPPSRGASPPTPPVSIKSERLSPVTGTSGDFPRSFPYPLLL
Physical form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ไม่พบสินค้าที่ต้องการหรือ  
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า. ของเรา
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค