Merck
E2153
Sigma-Aldrich
E-Cadherin/Fc Chimera from mouse
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Synonym(s):
L-CAM, Arc-1, Cell-CAM120/80, Epithelial cadherin, Uvomorulin
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
mouse
Quality Level
recombinant
expressed in NSO cells
sterility
sterile; sterile-filtered
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 88.2 kDa
~120 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 88.2 kDa
packaging
pkg of 50 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Cdh1(12550)
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
General description
E (epithelial)-cadherin is a type I classical cadherin, which exists as a dimer. It has an ectodomain made of five extracellular cadherin-like (EC) domains, connected by conserved linker regions, which are calcium-binding in nature. It spans the membrane once, and contains a cytoplasmic region. It is a glycoprotein, and in humans has a molecular weight of 120kDa. It binds to catenin and cytoskeletal protein with its C-terminal domain.
Extracellular domain of mouse E-Cadherin (amino acids 1-709) fused to the carboxy-terminal 6X histidine tagged Fc region of human IgG1.
Application
E-Cadherin/Fc Chimera from mouse has been used in adhesion assays.
Biochem/physiol Actions
E (epithelial)-cadherin is involved in hemophilic cell-cell adhesion in a calcium-dependent manner. It forms adheren junctions through its ectodomains, to maintain physical contacts between adjacent cells. It plays essential roles in developmental processes, tissue homeostasis and multiple diseases. In humans, this protein might be involved in the pathophysiology of ulcerative colitis. In Crohn′s diseased patients, mutations in this gene lead to a truncated or mislocalized protein product. Epithelial-mesenchymal transition (EMT) and mesenchymal-epithelial transition (MET) are the underlying processes of tumorigenesis and embryogenesis, and these involve the control of E-cadherin expression.
Physical form
Lyophilized from 0.2 μm filtered solution in 20mM MES, 300mM NaCl, 1mM CaCl2.
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค