Merck
G0657
Sigma-Aldrich
GROα human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(s):
MGSA, Melanoma Growth Stimulating Activity
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
1.0-4.0 ng/mL
mol wt
~7.9 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CXCL1(2919)
General description
GROα, also called CXCL1 (chemokine (C-X-C motif) ligand 1), is a member of the small soluble chemokine protein family. It belongs to the C-X-C subfamily, which is comprised of 17 members. It contains a conserved glutamic acid-leucine-arginine (ELR) domain. This protein is expressed on stromal cells such as, endothelial cells, fibroblasts and blood-circulating cells.
Biochem/physiol Actions
GROα, also called CXCL1 (chemokine (C-X-C motif) ligand 1), plays an essential role in neutrophil recruitment, and the initiation of angiogenesis. This gene is up-regulated in multiple cancer types such as, gastric cancer, renal cell carcinoma, prostate cancer and melanoma. The expression of this protein is also elevated in HER2 positive metastatic breast cancer. Its expression is increased in fibroblasts, which might be involved in breast tumor progression, and its stromal expression in breast cancer is linked to poor prognosis. This gene is also up-regulated in the aggressive phenotype of bladder cancer. Polymorphism rs4074 A in this gene is also associated with susceptibility to alcoholic cirrhosis.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in 25% acetonitrile and 0.1% trifluoroacetic acid containing 50 μg bovine serum albumin per 1 μg of cytokine.
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to induce chemotaxis of mouse BaF/3 cells transfected with hCXCR2.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - (Acetonitrile)
flash_point_c
2.0 °C - (Acetonitrile)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค