Merck
GW22348F
Sigma-Aldrich
Anti-LXN antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
chicken
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Genway 15-288-22348F
technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LXN(56925)
General description
LXN (latexin) is the human homologue of endogenous inhibitor of carboxypeptidase A found in rat. It was initially recognized as a neural marker in developing mammalian brain, of the lateral neocortex. This protein is composed of 222 amino acids. An α-helix links two subdomains that comprise the protein. It has high structural homology to TIG1 (tazarotene-induced gene 1).
Immunogen
Immunogen Sequence: GI # 9910396, sequence 1-222
Recombinant latexin protein
Application
Anti-LXN antibody produced in chicken is suitable for indirect ELISA and western blotting.
Biochem/physiol Actions
Latexin (LXN) is a negative regulator of hematopoietic stem cell and may exert its tumor-suppressive function by altering the stem cell-like properties of melanoma cells. Its expression is reduced in human gastric cancers compared with their normal control tissues. LXN expression may have involvement in tumor suppression. It may have clinical efficacy in the treatment of malignancies.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
ไม่พบสินค้าที่ต้องการหรือ  
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า. ของเรา
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค