Merck
RABELADB
Sigma-Aldrich
ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.32
ให้เราช่วยเหลือ
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our เอกสาร section.
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค