RABSTOP3
ELISA Stop Solution (Item I)
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือบริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือshipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
คลาสการจัดเก็บ
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our เอกสาร section.