Merck
SAB2108663
Sigma-Aldrich
Anti-G6PC
affinity isolated antibody
Synonym(s):
Anti- G6PC1, Anti- GSD1, Anti- GSD1a, Anti- MGC163350, Anti-G6PT
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
40 kDa
species reactivity
sheep, dog, human, pig
concentration
0.5-1 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
accession no.
NM_000151
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... G6PC(2538)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human G6PC
Biochem/physiol Actions
G6PC hydrolyzes glucose-6-phosphate to glucose in the endoplasmic reticulum.It forms with the glucose-6-phosphate transporter (SLC37A4/G6PT) the complex responsible for glucose production through glycogenolysis and gluconeogenesis. Hence, it is the key enzyme in homeostatic regulation of blood glucose levels.Glucose-6-phosphatase is an integral membrane protein of the endoplasmic reticulum that catalyzes the hydrolysis of D-glucose 6-phosphate to D-glucose and orthophosphate. It is a key enzyme in glucose homeostasis, functioning in gluconeogenesis and glycogenolysis. Defects in the enzyme cause glycogen storage disease type I (von Gierke disease). Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.
Sequence
Synthetic peptide located within the following region: NLVFKWILFGQRPYWWVLDTDYYSNTSVPLIKQFPVTCETGPGSPSGHAM
Physical form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ไม่พบสินค้าที่ต้องการหรือ  
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า. ของเรา
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค