Merck
SAB2501665
Sigma-Aldrich
Anti-CDH1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(s):
Arc-1, CD324, CDHE, cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial)
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
goat
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
pig, canine, rat, human
technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDH1(999)
Immunogen
Peptide with sequence C-DYKINLKLMDNQNK, from the internal region of the protein sequence according toNP_004351.1
Features and Benefits
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physical form
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
ไม่พบสินค้าที่ต้องการหรือ  
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า. ของเรา
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค