Merck
SAB4200684
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Uvomorulin/E-Cadherin antibody produced in rat
clone DECMA-1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(s):
Arc-1, CD324, CDHE, E-cadherin (epithelial), ECAD, LCAM, UVO, cadherin 1, type 1
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.41
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DECMA-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~120 kDa
species reactivity
dog, mouse
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of MDCK cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using MDCK cells
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cdh1(12550)
General description
Monoclonal Anti-Uvomorulin/E-Cadherin (rat IgG1 isotype) is derived from the DECMA-1 hybridoma produced by the fusion of rat myeloma cells and splenocytes from an immunized Lou rat. Uvomorulin/E-Cadherin (Epithelial cadherin), also known as CDH1, CAM 120/80, L-CAM (Cell-Adhesion Molecule) or CD324, is a member of the cadherin transmembrane glycoproteins superfamily. It is characterized with a highly conserved cytoplasmic tail.
Immunogen
Mouse embryonal carcinoma cell line PCC4 Aza RI
Application
Monoclonal Anti-Uvomorulin/E-Cadherin antibody produced in rat has been used in various immunochemical techniques including immunoblotting, immunoprecipitation, immunohistochemical staining and immunofluorescent staining.
Biochem/physiol Actions
Cadherins contribute to epithelial cell behavior and tissue morphogenesis/remodeling by facilitating cell-cell adhesion. Monoclonal Anti-Uvomorulin/E-Cadherin can be used for studies of embryonal development, cell-cell interaction of cells grown in culture, and localization of E-Cadherin. In addition, it is commonly used as an E-cadherin inhibitor/blocking antibody in a study of embryonic stem cells (EMS).
E-cadherin is a calcium-dependent glycoprotein. It is responsible for the homogeneous attachment between cells. It suppresses malignant transformation of tumors. Additionally, it also regulates cellular invasion and metastasis.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ไม่พบสินค้าที่ต้องการหรือ  
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า. ของเรา
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค