Merck
SAB4300693
Sigma-Aldrich
Anti-CDH1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(s):
Anti-CD324, Anti-CDHE, Anti-E-Cadherin, Anti-UVO
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
~135 kDa
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
isotype
IgG
immunogen sequence
(E-W-G-N-R)
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDH1(999)
General description
CDH1 (cadherin 1) codes for a transmembrane glycoprotein E-cadherin that is located on human chromosome 16q22.1. It is a tumor suppressor gene, which is also known as Cdh1p/Hct1p, Fizzy-related, Ste9, or Srw1.
The antibody detects endogenous level of total E-Cadherin protein.
Immunogen
Peptide sequence around aa. 864-868 (E-W-G-N-R), according to the protein NP_004351.1
Biochem/physiol Actions
CDH1 (cadherin 1) helps to conserve the homophilic cell-cell adhesion in epithelial tissues. Inadequate expression of CDH1 results in colon cancer and renal cell carcinoma (RCC).
Features and Benefits
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Target description
Cadherins are calcium-dependent cell adhesion proteins. They preferentially interact with themselves in a homophilic manner in connecting cells; cadherins may thus contribute to the sorting of heterogeneous cell types. CDH1 is involved in mechanisms regulating cell-cell adhesions, mobility and proliferation of epithelial cells. Has a potent invasive suppressor role. It is a ligand for integrin alpha-E/beta-7. E-Cad/CTF2 promotes non-amyloidogenic degradation of Abeta precursors. Has a strong inhibitory effect on APP C99 and C83 production.
Physical form
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ไม่พบสินค้าที่ต้องการหรือ  
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า. ของเรา
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our เอกสาร section.
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค