Merck
SAB5500022
Sigma-Aldrich
Anti-E-Cadherin antibody, Rabbit monoclonal
clone SP64, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
rabbit
Quality Level
recombinant
expressed in proprietary host
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SP64, monoclonal
species reactivity
human (tested)
technique(s)
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDH1(999)
General description
E-cadherin (uvomorulin, cell-CAM120/80) is a calcium dependent cell adhesion molecule expressed predominately in epithelial tissues. It plays an important role in the growth and development of cells via the mechanisms of control of tissue architecture and the maintenance of tissue integrity. Numerous studies have demonstrated that reduction and/or loss of E-cadherin expression in carcinomas correlates positively with the potential of these tumors for invasion and metastasis.
Immunogen
Recombinant protein encoding aa 600-707 of human cadherin-E.
Features and Benefits
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physical form
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ไม่พบสินค้าที่ต้องการหรือ  
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า. ของเรา
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค