Merck
SRP3216
Sigma-Aldrich
KC (CXCL1) from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(s):
CXCL1, GRO1, GROa, NAP-3
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
mouse
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
7.8 kDa
packaging
pkg of 20 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
off-white to yellow
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... CXCL1(14825)
General description
C-X-C motif chemokine receptor 1 (CXCL1) is also known as keratinocyte-derived chemokine (KC). It is part of the glutamate-leucine-arginine (ELR)-containing CXC chemokine family. Recombinant Murine KC (CXCL1) is a 7.8kDa protein consisting of 72 amino acids including the ‘ELR′ motif common to the CXC chemokine family that bind to CXCR1 or CXCR2.
Application
C-X-C motif chemokine receptor 1 (CXCL1) from mouse has been used in transwell assay for chemotaxis.
Biochem/physiol Actions
All three isoforms of growth-related protein (GRO) are CXC chemokines that can signal through C-X-C motif chemokine receptors 1 or 2 (CXCR1 or 2). The GRO proteins chemoattract and activate neutrophils and basophils. It has a role in host defense against polymicrobial sepsis, upregulation of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) and migration of neutrophils. The protein also activates mitogen-activated protein kinases (MAPKs), pro-inflammatory proteins and nuclear factor-κB (NF-κB).
Sequence
APIANELRCQ CLQTMAGIHL KNIQSLKVLP SGPHCTQTEV IATLKNGREA CLDPEAPLVQ KIVQKMLKGV PK
Physical form
Lyophilized with no additives.
Reconstitution
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค