Merck
SRP3240
Sigma-Aldrich
GRO/KC (CXCL1) from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(s):
CINC, CXCL1, GRO?, NAP-3
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
rat
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
10.0-100.0 ng/mL
mol wt
7.8 kDa
packaging
pkg of 25 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... CXCL1(81503)
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
General description
All three isoforms of GRO are CXC chemokines that can signal through the CXCR1 or CXCR2 receptors. The GRO proteins chemoattract and activate neutrophils and basophils. Recombinant rat KC is a 7.8 kDa protein consisting of 72 amino acids including the ‘ELR′ motif common to the CXC chemokine family that bind to CXCR1 or CXCR2.
Biochem/physiol Actions
All three isoforms of GRO are CXC chemokines that can signal through the CXCR1 or CXCR2 receptors. Recombinant rat KC is a 7.8 kDa protein consisting of 72 amino acids including the ‘ELR′ motif common to the CXC chemokine family that bind to CXCR1 or CXCR2.
Sequence
APVANELRCQ CLQTVAGIHF KNIQSLKVMP PGPHCTQTEV IATLKNGREA CLDPEAPMVQ KIVQKMLKGV PK
Physical form
Lyophilized with no additives.
Reconstitution
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค