Merck
SRP4210
Sigma-Aldrich
GRO/KC from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonym(s):
CXCL1, GRO α, GRO1, Growth-regulated α protein, NAP-3
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
mouse
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
10-100 ng/mL
mol wt
~7.8 kDa
packaging
pkg of 20 μg
impurities
endotoxin, tested
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Cxcl1(14825)
General description
Growth-regulated oncogenes (GRO)/keratinocyte chemoattractant (KC) belongs to the growing inflammatory protein superfamily. KC is characterized with four conserved cysteine residues with a CXC motif.
Mouse KC (also known as mouse GRO-α) belongs to the C-X-C family of chemokines. Mouse KC is a 7.8 kDa protein containing 72 amino acid residues.
Biochem/physiol Actions
Growth-regulated oncogenes (GRO)/keratinocyte chemoattractant (KC) plays a vital role in wound healing and inflammation. In rat, serum levels of GRO/KC can be used as a predictive biomarker for inhibitory effect of chemopreventive agents on esophageal carcinogenesis.
Physical form
Sterile filtered and then lyophilized without any additives.
Reconstitution
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1 mg/mL. This solution can be diluted into other aqueous buffers.
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค