Merck
SRP6426
Sigma-Aldrich
E-Cadherin/ECAD/Cadherin-1/CD324 Protein human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(s):
Arc-1, CDH1, LCAM, UVO
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
sterility
sterile
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 67 kDa
observed mol wt 67 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gln 23 is the predicted N-terminal.)
packaging
pkg of 25 μg
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CDH1(999)
General description
Cadherin-1 (CDH1) is a transmembrane protein, which is mainly involved in cell adhesion in normal epithelia. The associated gene is mapped to human chromosome 16q22.1.
Biochem/physiol Actions
Cadherin-1 (CDH1) stabilizes the cell adhesion in normal cells and also helps in signaling via association with β catenin. Mutations in the CDH1 gene are linked with oral clefts in the Thai population. CDH1 works as a tumor suppressor in various cancers. Low expression of CDH1 increases cellular invasive and metastatic potential. For instance, low expression of this gene is associated with poor survival of patients with esophageal cancer.
Physical form
Lyophilized from 0.22 μm filtered solution in PBS, pH7.4. Normally Mannitol or Trehalose is added as protectants before lyophilization.
Reconstitution
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in sterile PBS, pH 7.4 to a concentration of 50 μg/mL. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 month. For extended storage, it is recommended to store at -20°C.
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our เอกสาร section.
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค