Merck
33040-U
Supelco
BF3 - Methanol
10 % (w/w)
Synonym(s):
Boron trifluoride
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
41121813
Grade:
derivatization grade ((GC derivatization))
ให้เราช่วยเหลือ
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
packaging
pkg of 10 × 5 mL
concentration
10 % (w/w)
storage temp.
2-8°C
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
General description
Boron trifluoride is a colourless gas and it reacts readily with water to form hydrates. It has been widely used as a catalyst during polymerizations, alkylations and condensation reactions. It is used as gas flux for internal soldering or brazing. It also finds application in being used as extinguisher for magnesium fires.
Application
It was used in transmethylation of 1,2-Diacylglycerol (DAG) containing fractions which were purified using HPLC. It may be used to treat lipids during GC analysis done for determination of fatty acid methyl esters and dimethylacetals.
Other Notes
Reagent for O-acetyl, methyl ester, methyl 2,2-dimethoxypropionate, dimethyl acetals and dimethoxy.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
target_organs
Eyes, Kidney
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค