Merck
Trang chủPharmaceutical Formation & Manufacturing (bằng tiếng Anh)Chiến lược công thức bào chế chất rắn
Chiến lược công thức bào chế chất rắn
Nhiều máy tính bảng có hình dạng và màu sắc khác nhau
Công thức rắn được thiết lập tốt trong ngành dược phẩm và có nhiều quy trình và phương pháp tiêu chuẩn, cũng như một loạt các công thức và loại liều lượng. Những thách thức như độ hòa tan kém, nhu cầu cụ thể của dân số mục tiêu xác định và môi trường quản lý đang phát triển tồn tại, đòi hỏi các chiến lược giải quyết vấn đề sáng tạo.
Trang này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những thách thức phổ biến trong việc xây dựng các phân tử nhỏ, nêu bật các giải pháp hiệu quả và tùy chỉnh được phát triển đặc biệt để khắc phục những trở ngại quan trọng trong việc phát triển thuốc.
Việc xây dựng các dạng bào chế rắn có thể khá khó khăn và phức tạp. Trên đường đến công thức cuối cùng, có nhiều trở ngại cần khắc phục, cho dù đó là sự ổn định API, khả dụng sinh học hoặc giải phóng động học phải được tối ưu hóa, chỉ để nêu tên một số ít. Tìm đối tác đáng tin cậy với chuyên môn về ứng dụng và quy định hỗ trợ bạn trong việc xác định phương pháp tốt nhất cho API cụ thể có thể tạo nên sự khác biệt – giúp bạn giảm bớt nỗ lực, tăng thời gian phát triển và cuối cùng là đưa dự án phát triển thuốc của bạn thành công.
Featured Categories
Công thức bào chế chất rắn
Danh mục sản phẩm toàn diện về nguyên liệu thô chất lượng cao và người bán vượt trội được chức năng của chúng tôi giúp bạn đáp ứng những thách thức trong sản xuất dược phẩm công thức vững chắc, được hỗ trợ bởi sự hỗ trợ theo quy định về trình độ nhà cung cấp đơn giản, quy trình tăng tốc và giảm tổng chi phí sở hữu.
Mua sản phẩm
Hóa chất xử lý API
Hóa chất xử lý API
Hóa chất xử lý API chất lượng cao để tăng cường độ hòa tan API với sự hình thành muối, hình thành đồng tinh thể, sàng lọc đa hình và phay nano.
Mua sản phẩm
Tablet Formulation
Một loạt các loại thuốc kích thích chức năng, tạo điều kiện cho độ cứng của máy tính bảng cao ở lực nén thấp, thời gian tan rã ngắn cũng như liều lượng API cao và thấp, nhắm mục tiêu nén trực tiếp, tạo hạt và lớp phủ máy tính bảng.
Mua sản phẩm
Tăng cường độ hòa tan
Exipients cải tiến hỗ trợ nhiều phương pháp tăng cường độ hòa tan để cải thiện khả năng hòa tan API thông qua công thức bao gồm đùn nóng chảy, sấy phun, tăng cường hòa tan, mang thuốc vô cơ.
Mua sản phẩm
Quản lý máy tính bảng cho trẻ em
Phát triển các công thức nhi khoa
Khi phát triển thuốc cho trẻ sơ sinh và trẻ em, các đặc điểm và nhu cầu sinh lý cụ thể của chúng phải được xem xét. Đảm bảo sự an toàn của bệnh nhân và tuân thủ bệnh nhân đồng thời cung cấp hiệu quả điều trị tối ưu là rất quan trọng đối với các loại thuốc phù hợp với tuổi tác
  • những yêu cầu độc đáo cho các công thức nhi khoa, bao gồm nhu cầu về các hình thức bào chế và giải pháp thân thiện với trẻ em để cải thiện sự tuân thủ của bệnh nhân. Yêu cầu quản lý đòi hỏi API chất lượng cao và người vượt trội với tài liệu mở rộng và minh bạch chuỗi cung ứng. Điều quan trọng nhất là loại bỏ rủi ro sức khỏe thông qua các tạp chất quan trọng như diethylene glycol (DEG) và ethylene glycol (EG) trong khi đồng thời phát triển một công thức được chấp nhận bởi những bệnh nhân nhỏ.
  • Hương vị dễ chịu và khả năng ngon miệng ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận của một công thức cuối cùng và có thể có tác động đáng kể đến sự tuân thủ của bệnh nhân. Những yếu tố này đặc biệt liên quan đến các tuyến đường uống, công thức chất lỏng, viên nén tan rã bằng đường uống (ODT) và một số nhóm bệnh nhân (trẻ em, lão khoa). Việc che giấu API đắng bằng cách sử dụng hương vị và chất làm ngọt được áp dụng rộng rãi và được chấp nhận tốt. Chất làm ngọt cường độ cao, chẳng hạn như sucralose và neotame, cung cấp một giải pháp đơn giản và hiệu quả vì chúng có các yếu tố ngọt cao là an toàn, tiết kiệm chi phí do hiệu lực ngọt cao và không gây cariogenic.
    Phát triển và sản xuất dược phẩm đang chuyển ra khỏi khái niệm "thuốc bom tấn" và hướng tới giải quyết nhu cầu của quần thể bệnh nhân rất xác định. Đồng thời, hiệu quả xử lý và kinh tế học quy trình giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết. Các công nghệ mới đang gia tăng và mang lại những cơ hội mới và tiềm năng phá vỡ các khái niệm sản xuất dược phẩm truyền thống.
    • In 3D là một công nghệ hấp dẫn cho phép cá nhân hóa và sản xuất theo yêu cầu, tính linh hoạt trong hiệu suất phát hành và dạng định lượng cuối cùng, số hóa và công thức tự động hóa.
    • Các đặc điểm của API có thể có tác động đến hiệu suất của quá trình sản xuất và công thức cuối cùng. Các công nghệ nền tảng đồng nhất hạt có thể được sử dụng để giải quyết các đa hình không ổn định và cải thiện lưu lượng API, độ nén và tính đồng nhất của hạt để cho phép công thức đáng tin cậy và các quy trình lập bảng hiệu quả hơn.
    • Mặc dù sản xuất theo lô truyền thống được thiết lập rất lớn trong ngành công nghiệp dược phẩm, nó có một số hạn chế dẫn đến hiệu quả quy trình hạn chế. Trong những thời điểm mà tốc độ và kinh tế quy trình là chìa khóa, sản xuất liên tục có thể là một cách tiếp cận hiệu quả hơn đối với sản xuất liều rắn.
    • Công cụ dựa trên AI mới của chúng tôi sàng lọc một không gian hóa chất rộng để dự đoán các đồng hình thành tối ưu để kết tinh API của bạn, nhờ đó thúc đẩy phát triển thuốc nhanh hơn.
      Lớp phủ máy tính bảng
      Lớp phủ máy tính bảng đóng một vai trò quan trọng trong công thức liều rắn vì chúng mang lại nhiều lợi ích. Chúng cải thiện vẻ ngoài, che đi màu sắc hoặc mùi vị khó chịu, phân biệt với các sản phẩm thuốc khác, bảo vệ lõi máy tính bảng khỏi độ ẩm, sửa đổi hành vi giải phóng và cải thiện khả năng nuốt. Sự phát triển của công thức phủ và một quy trình để đảm bảo hiệu suất tối ưu đòi hỏi phải có chuyên môn đáng kể. Ngoài ra, việc lựa chọn các thành phần lớp phủ là một bước quan trọng và các đặc tính cụ thể của vật liệu phải được xem xét, cũng như các phát triển quy định gần đây.
      • Lớp phủ Dạng bào rắn là một cách tiếp cận hiệu quả cao để bảo vệ API khỏi các tác động môi trường và tăng cường vẻ ngoài của nó cùng một lúc. Ví dụ, rượu polyvinyl là một polymer tạo phim cung cấp một rào cản oxy và độ ẩm hiệu quả cho phép sự ổn định tốt của công thức thuốc.
      • Titan dioxide (TiO2) được sử dụng rộng rãi như một chất tạo màu trong lớp phủ máy tính bảng, và một màu trắng đồng đều giữa các lô không chỉ cải thiện tính thẩm mỹ mà còn cả sự tuân thủ của bệnh nhân. Các mối quan tâm về độc tính về titan dioxit và lệnh cấm sử dụng trong thực phẩm và bổ sung dinh dưỡng trong Liên minh châu Âu đã dẫn đến sự quan tâm đến các lựa chọn thay thế phù hợp để sử dụng trong các sản phẩm thuốc. Các lựa chọn thay thế khả thi cho titan dioxide đã được phát triển để cho phép tăng độ mờ trong lớp phủ phim giúp giảm thiểu rủi ro quy định trong tương lai.
        Máy tính bảng theo hàng
        Mặc dù là một trong những dạng bào chế rắn uống được sử dụng rộng rãi nhất, công thức của viên nén có thể là thách thức và một số phương pháp sản xuất có thể được sử dụng. Công thức được hưởng lợi từ tính linh hoạt cao hơn khi chọn công nghệ tốt nhất trong quá trình phát triển công thức cho API cụ thể và các yêu cầu công thức cuối cùng của họ. Tìm hiểu về các kỹ thuật phổ biến để sản xuất máy tính bảng ép trực tiếp, nghiền ướt và nghiền khô, cũng như lợi ích và hạn chế tương ứng của chúng.
        • Các đặc tính hóa lý thuận lợi của chất kích thích mannitol chế tạo hạt cho phép sự linh hoạt rộng rãi trong các quy trình sản xuất, thậm chí cho các công thức liều rắn thách thức hơn như liều thấp và liều cao và API vi mô.
        • Hiệu suất bán hàng trong các quy trình hạt khô phụ thuộc mạnh vào loại thuốc kích thích được sử dụng. Một số lựa chọn mannitol có sẵn trên thị trường phù hợp cho hạt khô, bao gồm các loại mannitol khô phun, nghiền và tinh thể. Khám phá các loại mannitol và nghiên cứu điển hình mô tả sự khác nhau của chúng. 
        • Nén trực tiếp là một quá trình tiết kiệm thời gian với ít bước hơn so với nghiền ướt và cũng rất phù hợp với API nhạy cảm. Việc sử dụng các loại thuốc kích thích chức năng giúp khắc phục các hạn chế tiềm năng của nén trực tiếp liên quan đến sự khác biệt về kích thước hạt và mức liều cao/thấp, nếu không có thể dẫn đến việc khử trộn và tác động đến tính đồng nhất của nội dung.
          Máy tính bảng với khả năng hòa tan API nâng cao
          Tăng cường độ hòa tan là một thách thức quan trọng trong việc phát triển công thức dược phẩm, vì số lượng API ngày càng tăng trong đường ống phát triển hòa tan kém trong nước. Một loạt các phương pháp tiếp cận có sẵn để tăng cường độ hòa tan phải được đánh giá tùy thuộc vào API và các yêu cầu công thức cụ thể vì không có giải pháp một kích thước phù hợp tất cả cho API hòa tan trong nước kém. Các chiến lược để tăng cường độ hòa tan thường dựa trên việc phân loại API theo Hệ thống phân loại dược phẩm sinh học (BCS), hoặc Hệ thống phân loại khả năng phát triển (DCS) gần đây hơn, dẫn đến cách tiếp cận tùy chỉnh cho API riêng lẻ.
          • Các tính chất hóa lý của API dạng rắn có thể được sửa đổi và tăng cường bằng các phương pháp xử lý API khác nhau bao gồm hình thành muối, đồng tinh thể và phay nano. Những cách tiếp cận này có thể tăng cường nhiều tính chất API bao gồm độ hòa tan, khả năng xử lý, độ ổn định vật lý và hóa học và an toàn.
          • Các công thức uống đòi hỏi độ hòa tan API để hấp thụ đủ trong cơ thể. Nếu API không hòa tan thích hợp trong đường tiêu hóa, nó không thể đi vào tuần hoàn toàn và tác dụng sinh lý dự kiến sẽ không được thực hiện. Một loạt các phương pháp có thể được sử dụng để tăng cường độ hòa tan thông qua công thức bao gồm các công nghệ phân tán rắn khác nhau.
            • Trong đùn nóng chảy (HME), một sự phân tán rắn của API trong một chất mang thuốc polyme được hình thành thông qua việc trộn và tan chảy bên trong thùng đùn nóng.
            • Các chất mang thuốc vô cơ như silica mesoporous có thể được sử dụng để tạo thành một sự phân tán rắn bằng cách hấp thụ API, thường ở trạng thái vô định hình hòa tan tốt hơn.
            • Sấy phun tạo ra sự phân tán rắn thông qua sự bay hơi dung môi nhanh chóng của dung dịch API.
            • Trình tăng cường hòa tan có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất của API giới hạn tỷ lệ hòa tan.
            • Thay thế các chất kích thích kỵ nước bằng các chất kích thích ưa nước là một cách tiếp cận khác để cải thiện khả năng hòa tan và hiệu suất hòa tan của một công thức.
            • Ngoài ứng dụng của nó như là một ion đối lưu trong muối, meglumine cũng có thể được sử dụng như một thuốc kích thích chức năng để tăng cường độ hòa tan API, cải thiện độ ổn định API và điều chỉnh giá trị pH.
            API stability
            Nhiều yếu tố trong một công thức thuốc có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của API. Giảm ổn định API có thể dẫn đến giảm thời hạn sử dụng, giảm hiệu quả hoặc trong trường hợp xấu nhất, gây hại cho bệnh nhân. Có một số cân nhắc phải được tính đến khi phát triển một công thức hoặc khi xử lý sự bất ổn: API có nhạy cảm với các yếu tố môi trường như ánh sáng, nhiệt hoặc độ ẩm không? API có dễ bị mất ổn định do các tạp chất kích thích phổ biến như peroxit hoặc giảm đường không? API có không tương thích với các phương pháp công thức đã chọn không?
            • Việc sử dụng đúng chất kích thích cho lõi máy tính bảng, viên nang và túi có thể giúp bảo vệ API khỏi bị nướng vàng do giảm tạp chất đường và tạp chất peroxide, sự mất ổn định do nhiệt hoặc do ẩm gây ra trong quá trình hạt và sự bất ổn định được thúc đẩy bởi các thành phần công thức hút ẩm.
              Đồng hồ và máy tính bảng đang phát hành API
              Giải phóng có kiểm soát các công thức rắn bằng đường uống đảm bảo sự phù hợp của hiệu suất thuốc và nhu cầu điều trị. Lợi ích của việc phát hành liên tục bao gồm tần suất liều giảm, thuận tiện hơn cho bệnh nhân và tăng mức độ tuân thủ. Trong nhiều trường hợp, hiệu quả hoạt động lâu dài của API là cần thiết. Khi chọn người dùng cho các công thức giải phóng kéo dài, các nhà sản xuất thuốc yêu cầu các tùy chọn cung cấp độ tin cậy và tính nhất quán vượt trội với động học giải phóng không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện bên ngoài như giá trị pH.
              • Các hệ thống ma trận được sử dụng rộng rãi để kiểm soát việc giải phóng thuốc do quá trình công thức đơn giản của chúng. Trái ngược với các lớp phủ kiểm soát tỷ lệ, một công thức ma trận thường có nguy cơ thải bỏ liều và tác dụng phụ liên quan. Một tiện ích phát hành bền vững mới dựa trên rượu polyvinyl (PVA) với kích thước và tính chất hạt được tối ưu hóa cung cấp thuốc liên tục, nhất quán trong thời gian dài và phù hợp cho các quy trình nén trực tiếp do độ nén tốt của nó. Bản chất tổng hợp hoàn toàn cho phép kiểm soát chặt chẽ các thuộc tính và hiệu suất theo lô đáng tin cậy, hỗ trợ các phương pháp Chất lượng theo thiết kế (QbD).
                Máy tính bảng đang tan rã
                Máy tính bảng phân rã bằng đường uống (ODT) mang lại sự thuận tiện và tốc độ. Những viên thuốc này được thiết kế để hòa tan nhanh chóng trong miệng trước khi bị nuốt phải, mà không cần nước.
                  Hai ống hít
                  Phân phối thuốc hít là một đường dùng hấp dẫn, không xâm lấn khi bắt đầu tác dụng nhanh chóng, tác dụng phụ tối thiểu và khả dụng sinh học tuyệt vời được mong muốn. Liều lượng chính xác của công thức hít bột khô (DPI) có thể khó khăn, tuy nhiên, do lượng nhỏ và kích thước hạt mịn cần thiết.
                  • Kết hợp với các chất mang mầm bệnh thuận tiện rắn thường cần thiết để cải thiện sự ổn định của thuốc, kiểm soát liều lượng và ngăn chặn sự gắn kết hạt. Hiện tại, hầu hết các hỗn hợp bột cho các công thức DPI dựa trên lactose monohydrate như một chất mang kích thích có thể dẫn đến tương tác có thể xảy ra của lactose (là một loại đường giảm) với API, mối lo ngại về không dung nạp lactose ở bệnh nhân và việc sử dụng thuốc kích thích nguồn gốc động vật. Thuốc kích thích dựa trên mannitol cho DPI có thể giúp khắc phục những thiếu sót của các công thức hít dựa trên lactose.
                    Tìm kiếm tài liệu
                    Bạn đang tìm kiếm thông tin cụ thể hơn?
                    Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
                    Find Documents
                    Hãy liên hệ với các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các dịch vụ ứng dụng mở rộng của chúng tôi hoặc tải xuống Sổ tay công thức của chúng tôi, thông tin kỹ thuật mở rộng để hỗ trợ bạn lựa chọn công nghệ phù hợp và người nhận cho ứng dụng liều lượng rắn dự kiến.