H0412
Anti-phospho-Histone H3 (pSer10) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Từ đồng nghĩa:
PH3 Antibody - Anti-phospho-Histone H3 (pSer10) antibody produced in rabbit, Ph3 Antibody, Anti-H3S10p
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 17 kDa
species reactivity
Caenorhabditis elegans, bovine, human, rat, chicken, Drosophila, frog, mouse
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:500 using human epitheloid carcinoma HeLa cell line treated with nocodazole.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell extract of human acute T cell leukemia Jurkat cell line treated with nocodazole.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... H3F3A(3020), H3F3B(3021), HIST1H3A(8350), HIST1H3B(8358), HIST1H3C(8352), HIST1H3D(8351), HIST1H3E(8353), HIST1H3F(8968), HIST1H3G(8355), HIST1H3H(8357), HIST1H3I(8354), HIST1H3J(8356), HIST2H3A(333932), HIST2H3C(126961), HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078), H3f3b(15081), Hist1h3a(360198), Hist1h3b(319150), Hist1h3c(319148), Hist1h3d(319149), Hist1h3e(319151), Hist1h3f(260423), Hist1h3g(97908), Hist1h3h(319152), Hist1h3i(319153), Hist2h3b(319154), Hist2h3c1(15077), Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Không tìm thấy sản phẩm phù hợp?
Thử Công cụ chọn lựa sản phẩm. của chúng tôi
Lớp lưu trữ
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật