H9286
Anti-acetyl-Histone H3 (Ac-Lys9) antibody produced in rabbit
2-2.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Từ đồng nghĩa:
Anti-H3K9ac
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~17 kDa
species reactivity
bovine, human, Caenorhabditis elegans, frog, mouse, rat, Drosophila, chicken
concentration
2-2.5 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using NIH3T3 mouse fibroblast cell line treated with sodium butyrate
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the mouse fibroblast NIH3T3 cell line treated with sodium butyrate
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
acetylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3F3A(3020), H3F3B(3021), HIST1H3A(8350), HIST1H3B(8358), HIST1H3C(8352), HIST1H3D(8351), HIST1H3E(8353), HIST1H3F(8968), HIST1H3G(8355), HIST1H3H(8357), HIST1H3I(8354), HIST1H3J(8356), HIST2H3A(333932), HIST2H3C(126961), HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078), H3f3b(15081), Hist1h3a(360198), Hist1h3b(319150), Hist1h3c(319148), Hist1h3d(319149), Hist1h3e(319151), Hist1h3f(260423), Hist1h3g(97908), Hist1h3h(319152), Hist1h3i(319153), Hist2h3b(319154), Hist2h3c1(15077), Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
General description
- indirect immunofluorescence at a dilution of 1:1,000 using NIH3T3 mouse fibroblast cell line treated with sodium butyrate
- microarray
- western blot at a dilution of 1:1,000 using whole cell extract of the mouse fibroblast NIH3T3 cell line treated with sodium butyrate
Immunogen
Application
- indirect immunofluorescence
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Không tìm thấy sản phẩm phù hợp?
Thử Công cụ chọn lựa sản phẩm. của chúng tôi
Lớp lưu trữ
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật