H9908
Monoclonal Anti-phospho-Histone H3 (pSer28) antibody produced in rat
~0.5 mg/mL, clone HTA28, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Từ đồng nghĩa:
Monoclonal Anti-H3S28p
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HTA28, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 15 kDa
species reactivity
bovine, mouse, hamster, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable using 3.7% formaldehyde-methanol fixation
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells treated with Nocodazole.
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer28)
Gene Information
human ... H3F3A(3020), H3F3B(3021), HIST1H3A(8350), HIST1H3B(8358), HIST1H3C(8352), HIST1H3D(8351), HIST1H3E(8353), HIST1H3F(8968), HIST1H3G(8355), HIST1H3H(8357), HIST1H3I(8354), HIST1H3J(8356), HIST2H3A(333932), HIST2H3C(126961), HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078), H3f3b(15081), Hist1h3a(360198), Hist1h3b(319150), Hist1h3c(319148), Hist1h3d(319149), Hist1h3e(319151), Hist1h3f(260423), Hist1h3g(97908), Hist1h3h(319152), Hist1h3i(319153), Hist2h3b(319154), Hist2h3c1(15077), Hist2h3c2(97114)
Danh mục liên quan
General description
Specificity
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
H3 phosphorylation may contribute to proto-oncogene induction by modulating chromatin structure and releasing blocks in elongation. H3 dephosphorylation occurs quite rapidly after mitosis and serine-10/28 reo main unphosphorylated throughout the remainder of interphase. PP1 has been identified as the H3 phosphatase.
Physical form
Preparation Note
Storage and Stability
Disclaimer
Không tìm thấy sản phẩm phù hợp?
Thử Công cụ chọn lựa sản phẩm. của chúng tôi
Lớp lưu trữ
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật